21235-U
Große PUF-Kartuschen
O.D. × L 6.5 cm × 125 mm, pkg of 1 ea
Synonym(e):
Large PUF Cartridges
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
polyurethane (foam)
Qualitätsniveau
Agentur
EPA 600 (8-80-038)
Beschreibung
PUF/XAD-2/PUF Layers; PUFs 25 mm L & 50 mm L; 10 g Amberlite™ XAD™-2
assembled
Produktlinie
ORBO™
Leistungsmerkmale
precleaned
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
ORBO™ 2500
Methode(n)
active air sampling: suitable
AD × L
6.5 cm × 125 mm
Eignung
suitable for (Semivolatiles (pesticides, PCBs, PAHs))
Anwendung(en)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Sampling Rate: 20-225 L/min, PUF Density: 0.022 g/cm3
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Ersatzteil
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?