Merck
21233-U
Supelco
Kleine PUF-Kartuschen
O.D. × L 22 mm × 10 cm, pkg of 3 ea
Synonym(e):
Small PUF Cartridges
About This Item
UNSPSC-Code:
12190000
NACRES:
NB.24
Materialien
polyurethane (foam)
Qualitätsniveau
Beschreibung
PUF/XAD-2/PUF Layers; Each PUF 30 mm L; 1.5g Amberlite™ XAD™-2
assembled
Produktlinie
ORBO
Leistungsmerkmale
precleaned
Verpackung
pkg of 3 ea
Hersteller/Markenname
ORBO 1500
Methode(n)
active air sampling: suitable
AD × L
22 mm × 10 cm
Eignung
suitable for (Research pesticides)
suitable for (Semivolatiles (pesticides, PCBs, PAHs))
Anwendung(en)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
ORBO-1500 cartridges are recommended for Pesticide/PCB applications. Sampling Rate: 1-5 L/min, PUF Density: 0.022 g/cm3
Rechtliche Hinweise
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
XAD is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)