20275
Amberlite™ XAD®-2
pkg of 100 g
About This Item
Empfohlene Produkte
Agentur
suitable for ASTM® D4861
suitable for EPA Method 10A, Method 23 and OTM-45
Qualitätsniveau
Form
solid
Verpackung
pkg of 100 g
Methode(n)
HPLC: suitable
LPLC: suitable
Oberflächenbereich
~300 m2/g
Matrix
styrene-divinylbenzene (macroreticular)
Aktive Matrixgruppe
polymer
Partikelgröße
20-60 mesh
Porengröße
~0.65 mL/g pore volume
90 Å mean pore size
Dichte
1.02 g/mL at 25 °C (true wet)(lit.)
1.08 g/mL at 25 °C (skeletal)(lit.)
Trenntechnik
reversed phase
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N([C@@H](CCC(=O)OC(C)(C)C)C=O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C24H27NO5/c1-24(2,3)30-22(27)13-12-16(14-26)25-23(28)29-15-21-19-10-6-4-8-17(19)18-9-5-7-11-20(18)21/h4-11,14,16,21H,12-13,15H2,1-3H3,(H,25,28)/t16-/m0/s1
InChIKey
BCIPGSZQUDLGSY-INIZCTEOSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Spezifikationen:
Anwendung
- Amberlite™ XAD®-2 was used as adsorbent in the extraction of organochlorine compounds using Soxhlat extraction technique.
- Amberlite™ XAD®-2 was used as adsorbent in the extraction of honey samples using column chromatography for HPLC analysis.
- Amberlite™ XAD®-2 was used in adsorption chromatography.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Read our article about how the Nanodisc system allows for structural studies of membrane proteins.