Wichtige Dokumente
SML2042
27-hydroxycholesterol
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(25R)-26-Hydroxycholesterol, (25R)-Cholest-5-ene-3b,26-diol, 25(R)-27-hydroxy Cholesterol, 27-OHC
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Optische Aktivität
[α]/D -25 to -35°, c = 0.5 in chloroform-d
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O[C@H]1CC[C@@]2([C@@H]3[C@H]([C@H]4[C@@]([C@H](CC4)[C@@H](CCC[C@H](CO)C)C)(CC3)C)CC=C2C1)C
InChI
1S/C27H46O2/c1-18(17-28)6-5-7-19(2)23-10-11-24-22-9-8-20-16-21(29)12-14-26(20,3)25(22)13-15-27(23,24)4/h8,18-19,21-25,28-29H,5-7,9-17H2,1-4H3/t18-,19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
InChIKey
FYHRJWMENCALJY-YSQMORBQSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)