Merck
700082P
Avanti
3β-hydroxy-5-cholestenoic acid
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
27-cholestenoic acid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C27H44O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
416.64
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.25
Beschreibung
(25R)-cholest-5-en-26-oic acid, 3β-hydroxy
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg (700082P-1mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
3β-hydroxy-5-cholestenoic acid is a cholestenoic acid derivative.
Verpackung
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700082P-1mg)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)