SMB00159
6′-(p-Hydroxybenzoyl)mussaenosidic acid
≥95% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
Form
solid
Anwendung(en)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
C[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]1[C@@H](OC=C2C(O)=O)O[C@@H]3O[C@H](COC(=O)c4ccc(O)cc4)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C23H28O12/c1-23(31)7-6-12-13(19(28)29)8-33-21(15(12)23)35-22-18(27)17(26)16(25)14(34-22)9-32-20(30)10-2-4-11(24)5-3-10/h2-5,8,12,14-18,21-22,24-27,31H,6-7,9H2,1H3,(H,28,29)/t12-,14-,15-,16-,17+,18-,21+,22+,23+/m1/s1
InChIKey
IUXOFSAPFXGQID-KLZCBZFCSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable