Merck
GE28-4017-48
GSTrap 4B
Cytiva 28-4017-48, pack of 5 × 5 mL
Synonym(e):
GSTrap-Säule
About This Item
UNSPSC-Code:
23151816
NACRES:
NA.56
ligand
glutathione
Verpackung
pack of 5 × 5 mL
Hersteller/Markenname
Cytiva 28-4017-48
Parameter
<20 mL/min flow rate
42 psi (H2O at 25°C)
Bettgröße
16 mm × 25 mm
Bettvolumen
5 mL
Säule ID
16 mm
Matrix
4% agarose
Partikelgröße
45-165 μm
Durchschnittlicher Durchmesser
90 μm
cleaning
4-13
Arbeitsbereich
4-13
Kapazität
>25 mg binding capacity (horse liver GST/ml medium)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Der Druck über das gepackte Festbett variiert in Abhängigkeit von einer Reihe von Parametern wie den Eigenschaften des Chromatographiemediums und den verwendeten Säulenschläuchen.
GSTrap 4B-Säulen sind vorgepackte Glutathion Sepharose 4B-Säulen für die praktische, leistungsstarke Aufreinigung von mit Glutathion-S-Transferase (GST) getaggten Proteinen in nur einem Arbeitsschritt.
Anwendung
GST-getaggte Proteine (Lizenzinformationen sind im entsprechenden Abschnitt in unseren Geschäftsbedingungen aufgeführt) können unter Verwendung von GSTrap 4B direkt aus vorbehandelten Bakterienlysaten aufgereinigt werden. GST-getaggte Proteine werden unter milden, nicht denaturierenden Bedingungen mittels reduziertem Glutathion eluiert. Durch den Aufreinigungsprozess bleiben die Antigenität und Funktion der Proteine erhalten. Falls gewünscht, kann das Protein unter Verwendung einer stellenspezifischen Protease, deren Erkennungssequenz sich direkt hinter der multiplen Klonierungsstelle auf dem pGEX-Plasmid befindet, von der GST abgespalten werden. GST-getaggte Proteine können mithilfe kolorimetrischer oder immunologischer Methoden nachgewiesen werden. Das Medium, Glutathion Sepharose 4B, ist auch als Laborpackung erhältlich und gut zum Hochskalieren geeignet. Die Säulen können mit einer Spritze, Schlauchpumpe oder einem Flüssigkeitschromatographiesystem, z. B. der ÄKTA® Reihe oder dem FPLC System, betrieben werden.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Hohe Bindungskapazität.
  • Milde Elutionsbedingungen bewahren die Antigenität und Funktion von Proteinen.
  • Die einfache Aufreinigung von mit Glutathion-S-Transferase (GST) getaggten Proteinen in nur einem Arbeitsschritt führt zu einer hohen Reinheit.
  • GSTrap 4B sind für die Verwendung mit einer Spritze, Pumpe oder einem Chromatographiesystem, z. B. der ÄKTA® Reihe, konzipiert.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 4 bis 30 °C aufbewahren (20 % Ethanol)
Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt möglicherweise 90 Tage vor dem Verfallsdatum versandt wird. Für weitere Informationen zum chargenspezifischen Verfallsdatum wenden Sie sich bitte an den technischen Kundendienst.
Hinweis zur Analyse
Um das Analysenzertifikat für dieses Produkt einzusehen, besuchen Sie bitte www.cytiva.com.
Sonstige Hinweise
Der Druck über das Festbett variiert in Abhängigkeit von einer Reihe von Parametern wie den Eigenschaften des Chromatographiemediums und den verwendeten Säulenschläuchen.
Rechtliche Hinweise
FPLC is a trademark of Cytiva
GSTrap is a trademark of Cytiva
Sepharose is a trademark of Cytiva
ÄKTA is a registered trademark of Cytiva
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
This page shows how to cleave and purify GST-tagged proteins bound to GSTrap from GE Healthcare.
This page shows how to cleave and purify GST-tagged proteins eluted from GSTrap from GE Healthcare.
This page shows troubleshooting methods for purification of GST-tagged proteins using GE Healthcare products.
This page describes characteristics of Glutathione Sepharose and HiTrap Benzamidine FF (high sub) media and columns from GE Healthcare.
Alle anzeigen
Protokolle
This page shows how to purify GST-tagged proteins using GSTrap HP, GSTrap FF and GSTrap 4B columns from GE Healthcare.
Characteristics of Glutathione Sepharose® Products
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GE28-4017-484061837623028