Merck
GE28-9523-60
GST GraviTrap
Cytiva 28-9523-60
About This Item
UNSPSC-Code:
41106501
NACRES:
NA.56
ligand
glutathione
Verpackung
pkg of 10 ea
Hersteller/Markenname
Cytiva 28-9523-60
Bettvolumen
2 mL
Säule ID
15 mm
Matrix
4% agarose
Partikelgröße
45-165 μm
Durchschnittlicher Durchmesser
90 μm
cleaning
4-13
Arbeitsbereich
4-13
Kapazität
≥20 mg binding capacity(recombinant glutathione S-transferase (rGST))
>25 mg binding capacity (horse liver GST/ml medium)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Die Bindung der GST an Glutathion ist flussratenabhängig, und niedrigere Flussraten erhöhen oft die Bindungskapazität. Dies ist beim Aufbringen und Eluieren der Probe zu berücksichtigen.
GST GraviTrap enthält 10 Einweg-Säulen, die mit 2 ml Glutathion Sepharose 4B vorgepackt sind, die zur Reinigung von bis zu 20 mg Fusionsproteinen ausreichen.
Anwendung
GST GraviTrap enthält 10 Einweg-Säulen, die mit 2 ml Glutathion Sepharose 4B vorgepackt sind, die zur Reinigung von bis zu 20 mg Fusionsproteinen ausreichen. GST-markierte Proteine werden unter milden Elutionsbedingungen (10 mM Glutathion) gewonnen, wodurch die Funktionalität der Proteine erhalten bleibt. Die Bindungskapazität vorgepackter GST GraviTrap-Säulen, die über 10 mg Protein/ml Medium liegen kann, ist abhängig von der Art des markierten Proteins und den genauen Bindungsbedingungen. Zur praktischeren Anwendung enthält das GST-Puffer-Kit Stammlösungen der Puffer, die zur Aufreinigung von GST-markierten Proteinen erforderlich sind.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Praktische, vorgepackte Gravitationssäulen
  • Ermöglicht eine direkte Aufreinigung von sowohl geklärten als auch ungeklärter Zelllysaten.
  • Ergibt bis zu 20 mg reine Proteine pro Säule.
  • Ergibt bis zu 20 mg reine Proteine pro Säule
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 4 bis 30 °C aufbewahren (20 % Ethanol)
Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt möglicherweise 90 Tage vor dem Verfallsdatum versandt wird. Für weitere Informationen zum chargenspezifischen Verfallsdatum wenden Sie sich bitte an den technischen Kundendienst.
Hinweis zur Analyse
Um das Analysenzertifikat für dieses Produkt einzusehen, besuchen Sie bitte www.cytiva.com.
Rechtliche Hinweise
GraviTrap is a trademark of Cytiva
Sepharose is a trademark of Cytiva
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
This page shows troubleshooting methods for purification of GST-tagged proteins using GE Healthcare products.
This page describes characteristics of Glutathione Sepharose and HiTrap Benzamidine FF (high sub) media and columns from GE Healthcare.
This page describes troubleshooting strategies in purification of GST-tagged proteins using GE Healthcare products.
Protokolle
Characteristics of Glutathione Sepharose® Products
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GE28-9523-604061837623646