Merck
GE17-0756-04
Glutathione Sepharose 4B
Cytiva 17-0756-04, pack of 300 mL
Synonym(e):
Glutathion-Säule
About This Item
UNSPSC-Code:
41106500
NACRES:
NA.56
ligand
glutathione
Verpackung
pack of 300 mL
Hersteller/Markenname
Cytiva 17-0756-04
Matrix
4% agarose
Partikelgröße
45-165 μm
Durchschnittlicher Durchmesser
90 μm
cleaning in place
4-13
Arbeitsbereich
4-13
Kapazität
>25 mg binding capacity (horse liver GST/ml medium)
Allgemeine Beschreibung
Die Bindung der GST an Glutathion ist flussratenabhängig, und niedrigere Flussraten erhöhen oft die Bindungskapazität. Dies ist beim Aufbringen und Eluieren der Probe zu berücksichtigen.
Glutathion Sepharose 4B ist für die leistungsstarke einstufige Aufreinigung von mit Glutathion-S-Transferase (GST)-getaggten Fusionsproteinen konzipiert.
GST-getaggte Proteine und andere Glutathion-S-Transferasen oder Glutathon-abhängige Proteine können unter Verwendung von Glutathion Sepharose 4B direkt aus Bakterienlysaten aufgereinigt werden. Die Proteine werden unter milden, nicht denaturierenden Bedingungen eluiert, um die Antigenität der Proteine zu erhalten.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Leistungsstarke einstufige Aufreinigung von rekombinanten mit Glutathion-S-Transferase (GST)-getaggten Proteinen
  • Die Proteine werden unter milden nicht denaturierenden Bedingungen eluiert, um die Antigenität und Funktionalität der Proteine zu erhalten.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 4 bis 30 °C aufbewahren (20 % Ethanol)
Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt möglicherweise 90 Tage vor dem Verfallsdatum versandt wird. Für weitere Informationen zum chargenspezifischen Verfallsdatum wenden Sie sich bitte an den technischen Kundendienst.
Hinweis zur Analyse
Das Analysenzertifikat für dieses Produkt finden Sie unter www.cytiva.com.
Rechtliche Hinweise
Sepharose is a trademark of Cytiva
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
This page addresses common problems associated with the expression and growth of GST-tagged proteins using GE Healthcare products.
This page shows how to purify GST-tagged proteins using GST SpinTrap from GE Healthcare.
This page describes general considerations for purification of GST-tagged proteins using GE Healthcare products.
This page describes general considerations for purification of GST-tagged proteins using GE Healthcare products.
Alle anzeigen
Protokolle
This page describes enzymatic detection of GST-tagged proteins with the GST Detection Module from GE Healthcare.
This page shows how to purify GST-tagged proteins using Glutathione Sepharose from GE Healthcare.
This page describes how to purify GST-tagged proteins using GST HiTrap 1 ml and 5 ml columns: GSTrap 4B, GSTrap FF and GSTrap HP from GE Healthcare.
This page provides information about different pull-down assays for the further isolation of multiprotein complexes to identify their components with products from GE Healthcare.
Alle anzeigen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GE17-0756-044061837620676