Merck
GE17-0756-01
Glutathion-Sepharose 4B
Cytiva 17-0756-01, pack of 10 mL
Synonym(e):
Affinitätschromatographieharz, Aufreinigung GST-markierter Proteine,
About This Item
UNSPSC-Code:
41106500
NACRES:
NA.56
ligand
glutathione
Verpackung
pack of 10 mL
Hersteller/Markenname
Cytiva 17-0756-01
Matrix
4% agarose
Partikelgröße
45-165 μm
Durchschnittlicher Durchmesser
90 μm
cleaning in place
4-13
Arbeitsbereich
4-13
Kapazität
>25 mg binding capacity (horse liver GST/ml medium)
Allgemeine Beschreibung
Glutathion-Sepharose 4B wurde für die Hochleistungsaufreinigung in einem Schritt von Glutathion-S-Transferase(GST)-markierten Fusionsproteinen entwickelt.
GST-markierte Proteine und andere Glutathion-S-Transferasen oder Glutathion-abhängige Protein können direkt aus den Bakterienlysaten mit Glutathion-Sepharose 4B aufgereinigt werden. Die Proteine werden unter milden, nicht-denaturierenden Bedingungen eluiert, sodass die Antigenität der Proteine erhalten bleibt.
Binding of GST to glutathione is flow-rate dependent and lower flow rates often increase the binding capacity. This is important to consider during sample loading and elution.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Ein-Schritt-Aufreinigung mit hoher Kapazität für rekombinante Glutathion-S-Transferase(GST)-markierte Proteine
  • Die Proteine werden unter milden, nicht-denaturierenden Bedingungen eluiert, so dass die Antigenität und Funktionalität der Proteine erhalten bleibt.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 4 bis 30 °C aufbewahren (20 % Ethanol)
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Hinweis zur Analyse
Das Analysenzertifikat für dieses Produkt finden Sie unter www.cytiva.com.
Rechtliche Hinweise
Sepharose is a trademark of Cytiva
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Xin Zhou et al.
Nature communications, 11(1), 2674-2674 (2020-05-31)
Increasing evidence indicates that guidance molecules used during development for cellular and axonal navigation also play roles in synapse maturation and homeostasis. In C. elegans the netrin receptor UNC-40/DCC controls the growth of dendritic-like muscle cell extensions towards motoneurons and
Amandine Cartier-Michaud et al.
PLoS genetics, 13(6), e1006803-e1006803 (2017-06-16)
Spermatogenesis is a dynamic process that is regulated by adhesive interactions between germ and Sertoli cells. Germ cells express the Junctional Adhesion Molecule-C (JAM-C, encoded by Jam3), which localizes to germ/Sertoli cell contacts. JAM-C is involved in germ cell polarity
Ye Guan et al.
eLife, 7 (2018-04-06)
Single-cell analysis is pivotal to deciphering complex phenomena like heterogeneity, bistability, and asynchronous oscillations, where a population ensemble cannot represent individual behaviors. Bulk cell-free systems, despite having unique advantages of manipulation and characterization of biochemical networks, lack the essential single-cell
Amandine Draime et al.
FEBS letters, 592(7), 1185-1201 (2018-02-22)
HOXA1 belongs to the HOX family of transcription factors which are key regulators of animal development. Little is known about the molecular pathways controlling HOXA1. Recent data from our group revealed distinct partner proteins interacting with HOXA1. Among them, OGT
Amandine Draime et al.
Biochimica et biophysica acta, 1861(5), 534-542 (2018-02-23)
Understanding how the activity of transcription factors like HOX proteins is regulated remains a widely open question. In a recent screen for proteins interacting with HOXA1, we identified a PRDM protein family member, PRDM14, which is known to be transiently
Artikel
This page addresses common problems associated with the expression and growth of GST-tagged proteins using GE Healthcare products.
This page shows how to purify GST-tagged proteins using GST SpinTrap from GE Healthcare.
This page describes general considerations for purification of GST-tagged proteins using GE Healthcare products.
This page describes general considerations for purification of GST-tagged proteins using GE Healthcare products.
Alle anzeigen
Protokolle
This page describes enzymatic detection of GST-tagged proteins with the GST Detection Module from GE Healthcare.
This page shows how to purify GST-tagged proteins using Glutathione Sepharose from GE Healthcare.
This page describes how to purify GST-tagged proteins using GST HiTrap 1 ml and 5 ml columns: GSTrap 4B, GSTrap FF and GSTrap HP from GE Healthcare.
This page how to remove GST tags by enzymatic cleavage using GE Healthcare products.
Alle anzeigen