Merck
GE17-5255-01
HisTrap Fast Flow
Cytiva 17-5255-01, pack of 5 × 5 mL
Synonym(e):
HisTrap FF, Säule für die Aufreinigung His-markierter Proteine, gebrauchsfertige Säule
About This Item
UNSPSC-Code:
23151816
NACRES:
NA.56
Verpackung
pack of 5 × 5 mL
Hersteller/Markenname
Cytiva 17-5255-01
Parameter
<4 mL/min flow rate
42 psi
Bettgröße
7 mm × 25 mm
Bettvolumen
1 mL
Säule ID
7 mm
Matrix
6% cross-linked agarose
Partikelgröße
45-165 μm
Durchschnittlicher Durchmesser
90 μm
cleaning
2-14(Ni2+-stripped medium.)
Arbeitsbereich
3-12(Ni2+-stripped medium.)
Kapazität
~40 mg binding capacity(histidine-tagged protein)
Eignung
suitable for bioprocess medium
Allgemeine Beschreibung
HisTrap FF ist eine gebrauchsfertige, mit vorgeladener Ni Sepharose 6 Fast Flow vorgefüllte Säule für die präparative Aufreinigung von histidinmarkierten rekombinanten Proteinen mittels immobilisierter Metallionenaffinitätschromatographie (IMAC).
Ni Sepharose 6 Fast Flow besteht aus 90 μm-Beads aus stark quervernetzter Agarose, auf denen ein chelatbildender Ligand immobilisiert wurde. Dieser chelatbildende Ligand ist mit Ni2+-Ionen geladen, das Metallion der ersten Wahl zur Aufreinigung der meisten histidinmarkierten Proteine. Die Leckage Ni2+-Ionen aus der Matrix ist unwesentlich; dadurch ist ein zuverlässiges Einfangen von histidinmarkierten Proteinen in wiederholten IMAC-Aufreinigungen gewährleistet.
Aufgrund der mit der Ni Sepharose 6 Fast Flow Matrix erreichten hohen Durchflussgeschwindigkeit sind HisTrap FF Säulen für kleine Scale-ups gut geeignet. Die Kapazität kann durch die Verbindung von mehreren Säulen in Reihe erhöht werden. HiTrap® IMAC FF ist das Produkt der Wahl, wenn das Medium für die Optimierung von Aufreinigungsprotokollen mit verschiedenen Metallionen geladen wird.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Hohe Bindungskapazität, ca. 40 mg/ml Medium.
  • Unwesentliche Leckage von Ni2+.
  • Vorgepackte Säulen bieten eine zuverlässige und komfortable zeitsparende Aufreinigung von histidinmarkierten rekombinanten Proteinen.
  • Kompatibel mit zahlreichen Reduktionsmitteln, Detergenzien, Denaturierungsmitteln und sonstigen Zusätzen.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 4 bis 30 °C aufbewahren (20 % Ethanol)
Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt möglicherweise 90 Tage vor dem Verfallsdatum versandt wird. Für weitere Informationen zum chargenspezifischen Verfallsdatum wenden Sie sich bitte an den technischen Kundendienst.
Hinweis zur Analyse
Das Analysenzertifikat für dieses Produkt finden Sie unter www.cytiva.com.
Sonstige Hinweise
Der Druck über das Festbett variiert in Abhängigkeit von einer Reihe von Parametern wie den Eigenschaften des Chromatographiemediums und den verwendeten Säulenschläuchen.
Rechtliche Hinweise
HiTrap is a registered trademark of Cytiva
HisTrap is a trademark of Cytiva
Sepharose is a trademark of Cytiva
Piktogramme
Environment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
This page shows high-throughput screening using His MultiTrap HP and His MultiTrap FF 96-well filter plates from GE Healthcare.
This page shows how to optimize purification of histidine-tagged proteins using GE Healthcare products.
This page describes principles and standard conditions for different purification techniques of histidine-tagged proteins using GE Healthcare products.
This page shows the characteristics of Ni Sepharose, Ni Sepharose excel, TALON Superflow, and uncharged IMAC Sepharose products from GE Healthcare.
Protokolle
This page shows how to perform a cell disruption und prepare membranes with products from GE Healthcare.
AC separates proteins on the basis of a reversible interaction between a protein (or group of proteins) and a specific ligand coupled to a chromatography matrix. With such high selectivity and hence high resolution for the protein(s) of interest, purification levels in the order of several thousand-fold with high recovery of active material are achievable.
This page shows how to purify protein A-tagged proteins using GE Healthcare products.
This page shows how to purify histidine-tagged recombinant proteins using Ni Sepharose 6 Fast Flow from GE Healthcare.
Alle anzeigen