Merck
GE17-3712-06
HisTrap Excel
Cytiva 17-3712-06, pack of 5 × 5 mL
Synonym(e):
Affinitätsharze, Ni-Sepharose Excel Säule, Säule für Ionenaffinitätschromatographie, IMAC-Säule
About This Item
UNSPSC-Code:
23151816
NACRES:
NA.56
Form
prepacked column
Quervernetzung
cross-linked
Verpackung
pack of 5 × 5 mL
Hersteller/Markenname
Cytiva 17-3712-06
Lagerbedingungen
(20% Ethanol)
Parameter
5 bar
5 ml/min - 20 ml/min flow rate
Methode(n)
liquid chromatography (LC): suitable
Bettgröße
16 mm × 25 mm
Bettvolumen
5 mL
Säule ID
16 mm
Matrix
highly cross-linked 6% agarose
Aktive Matrixgruppe
Nickel
Durchschnittlicher Durchmesser
90 μm
cleaning
2-14
Arbeitsbereich
2-13
Kapazität
≥10 mg binding capacity (histidine-tagged protein/ml sedimented medium)
Trenntechnik
affinity
Allgemeine Beschreibung
CIP-Reinigungsverfahren (Cleaning in Place): pH-Intervall, in dem das Medium ohne wesentliche Funktionsänderung vor Ort gereinigt werden kann.
HisTrap-Excel-Säulen sind mit Ni-Sepharose-Affinitätsharzen für die Erfassung und Reinigung von Histidin-getaggten Proteinen vorgepackt, die durch die Immobilisierte-Metallionen-Affinitätschromatographie (IMAC) in eukaryotische Zellkulturüberstände abgesondert werden. HisTrap Excel 1 ml und 5 ml sind gebrauchsfertige, mit sind mit Ni Sepharose Excel vorgepackte IMAC-Säulen. Das Design der Säulen in Kombination mit den spezifischen Eigenschaften des Harzes ermöglicht schnelle und bequeme Aufreinigungen. Dank der besonderen Filter oben und unten in den Säulen zur direkten Übertragung großer Mengen zellfreier und geklärter Proben in die Säulen lassen sich eine Zersetzung sowie der Verlust empfindlicher Zielproteine vermeiden. Diese zeitsparende Eigenschaft trägt dazu bei, Abbau und Verlust empfindlicher Zielproteine zu verhindern.
Anwendung
Methoden & Anwendungen: Gebrauchsfertige IMAC-Säulen, vorgepackt mit Ni-Sepharose-Excel-Medium, resistent gegen Chelatbildner und Reduktionsmittel
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Laden Sie eukaryotische Zellkulturproben, die sekretierte, mit Histidin markierte Proteine enthalten, direkt und unter Beibehaltung der Bindungskapazität
  • Steigern Sie die Ausbeute an Zielproteinen und verringern Sie den Abbau durch reduzierte und vereinfachte Probenhandhabung
  • HisTrap-Excel-Säulen ermöglichen die direkte Aufreinigung von zellfreien, ungeklärten Proben
  • HisTrap-Excel-Säulen werden aus biokompatiblem Polypropylen hergestellt. Die Säulen werden mit einem Stopfen am Einlass und einem Abknick-Ende am Auslass geliefert.
  • HisTrap-Excel-Säulen können entweder mittels einer Peristaltikpumpe oder mit Chromatographiesystemen wie ÄKTA-Systemen betrieben werden. Die Säulen können nicht geöffnet oder aufgefüllt werden.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 4 bis 30 °C aufbewahren (20 % Ethanol)
Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt möglicherweise 90 Tage vor dem Verfallsdatum versandt wird. Für weitere Informationen zum chargenspezifischen Verfallsdatum wenden Sie sich bitte an den technischen Kundendienst.
Hinweis zur Analyse
Das Analysenzertifikat für dieses Produkt finden Sie unter www.cytiva.com.
Sonstige Hinweise
2O bei Raumtemperatur. Die maximale Durchflussrate ist niedriger, wenn Puffer oder Proben mit hoher Viskosität verwendet oder eine Aufreinigung bei niedrigen Temperaturen durchgeführt wird. Die optimale Flussrate während der Bindung ist probenabhängig. Für die Reinigung und Elution der Säule wird eine Flussrate von 5 ml/min empfohlen.
Der maximale Druck, dem das Festbett standhalten kann, hängt von den Eigenschaften des Chromatographiemediums und der Viskosität der Probe/Flüssigkeit ab. Der mit dem verwendeten Chromatographiesystem gemessene Wert hängt auch von den Schläuchen ab, mit denen die Säule verbunden wird.
Rechtliche Hinweise
HisTrap is a trademark of Cytiva
Sepharose is a trademark of Cytiva
Piktogramme
Environment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
This page shows a general procedure for cell lysis of recombinant histidine-tagged proteins using GE Healthcare products.
This page shows the characteristics of Ni Sepharose, Ni Sepharose excel, TALON Superflow, and uncharged IMAC Sepharose products from GE Healthcare.
This page shows troubleshooting instructions for affinity chromatography of tagged proteins using GE Healthcare products.
Protokolle
This page shows how to purify histidine-tagged proteins secreted into eukaryotic cell culture supernatants using HisTrap Excel from GE Healthcare.
This page how to isolate proteins from inclusion bodies using GE Healthcare products.
This page shows how to purify histidine-tagged proteins secreted into eukaryotic cell culture supernatants using Ni Sepharose Excel from GE Healthcare.
This page shows how to perform sample desalting, buffer exchange and concentration for affinity chromatography of tagged proteins.