Merck
GE17-5319-01
HisTrap Fast Flow
Cytiva 17-5319-01, pack of 5 × 1 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
23151816
NACRES:
NA.56
Verpackung
pack of 5 × 1 mL
Hersteller/Markenname
Cytiva 17-5319-01
Parameter
<20 mL/min flow rate
42 psi
Bettgröße
16 mm × 25 mm
Bettvolumen
5 mL
Säule ID
16 mm
Matrix
6% cross-linked agarose
Partikelgröße
45-165 μm
Durchschnittlicher Durchmesser
90 μm
cleaning
2-14(Ni2+-stripped medium.)
working range
3-12(Ni2+-stripped medium.)
Kapazität
~40 mg binding capacity(histidine-tagged protein)
Eignung
suitable for bioprocess medium
Allgemeine Beschreibung
HisTrap FF ist eine gebrauchsfertige, mit vorgeladener Ni Sepharose 6 Fast Flow vorgepackte Säule für die präparative Aufreinigung von histidinmarkierten rekombinanten Proteinen mittels immobilisierter Metallionenaffinitätschromatographie (IMAC).
Ni Sepharose 6 Fast Flow besteht aus hochgradig quervernetzten 90-μm-Agarose-Beads, auf denen ein chelatbildender Ligand immobilisiert wurde. Dieser chelatbildende Ligand ist mit Ni2+-Ionen geladen, das bevorzugte Metallion zur Aufreinigung der meisten histidinmarkierten Proteine. Die geringfügige Leckage von Ni2+-Ionen aus der Matrix gewährleistet ein zuverlässiges Einfangen von histidinmarkierten Proteinen in wiederholten IMAC-Aufreinigungen.
Aufgrund der mit der Ni Sepharose 6 Fast Flow-Matrix erreichten hohen Durchflussraten sind HisTrap FF-Säulen für kleine Scale-ups gut geeignet. Die Kapazität kann durch die Verbindung von mehreren Säulen in Reihe erhöht werden. HiTrap® IMAC FF ist das Produkt der Wahl, wenn das Medium für die Optimierung von Aufreinigungsprotokollen mit verschiedenen Metallionen geladen wird.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Hohe Bindungskapazität, ca. 40 mg/mL Medium.
  • Geringfügige Leckage von Ni2+.
  • Vorgepackte Säulen bieten eine zuverlässige, praktische und zeitsparende Aufreinigung von histidinmarkierten rekombinanten Proteinen.
  • Mit vielen verschiedenen Reduktionsmitteln, Detergenzien, Denaturierungsmitteln und anderen Additiven kompatibel.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 4 bis 30 °C aufbewahren (20 % Ethanol)
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Hinweis zur Analyse
Um das Analysenzertifikat für dieses Produkt einzusehen, besuchen Sie bitte www.cytiva.com.
Rechtliche Hinweise
HiTrap is a registered trademark of Cytiva
HisTrap is a trademark of Cytiva
Sepharose is a trademark of Cytiva
Piktogramme
Environment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
This page shows high-throughput screening using His MultiTrap HP and His MultiTrap FF 96-well filter plates from GE Healthcare.
This page shows how to optimize purification of histidine-tagged proteins using GE Healthcare products.
Protokolle
This page shows how to perform a cell disruption und prepare membranes with products from GE Healthcare.
AC separates proteins on the basis of a reversible interaction between a protein (or group of proteins) and a specific ligand coupled to a chromatography matrix. With such high selectivity and hence high resolution for the protein(s) of interest, purification levels in the order of several thousand-fold with high recovery of active material are achievable.
This page shows how to purify protein A-tagged proteins using GE Healthcare products.
This page shows how to purify histidine-tagged recombinant proteins using Ni Sepharose 6 Fast Flow from GE Healthcare.
Alle anzeigen
Verwandter Inhalt
Purification methods for downstream analysis reduce sample complexity, remove interferences, and concentrate analytes for more accurate results.
Protein expression technologies for expressing recombinant proteins in E. coli, insect, yeast, and mammalian expression systems for fundamental research and the support of therapeutics and vaccine production.