Merck
GE17-5248-02
HisTrap High Performance
Cytiva 17-5248-02, pack of 5 × 5 mL
Synonym(e):
Nickel-geladene Chromatographiesäule, HP-Säulen, IMAC-Säulen, Säulen für die Proteinaufreinigung
About This Item
UNSPSC-Code:
23151816
NACRES:
NA.56
Verpackung
pack of 5 × 5 mL
Hersteller/Markenname
Cytiva 17-5248-02
Parameter
4 ml/min (1 ml), 5 ml/min (5ml) flow rate (H2O at room temperature)
42 psi (H2O at room temperature.)
Bettgröße
16 mm × 25 mm
Bettvolumen
5 mL
Säule ID
16 mm
Matrix
highly cross-linked 6% agarose
Durchschnittliche Teilgröße
34 μm
cleaning
2-14(Ni2+-stripped medium.)
Arbeitsbereich
3-12(Ni2+-stripped medium.)
Kapazität
≥40 mg binding capacity (histidine-tagged protein/ml medium)(H20 at room temperature)
≥40 mg binding capacity (histidine-tagged protein/ml medium)(Protein binding capacity is protein-to-protein dependent.)
Allgemeine Beschreibung
HisTrap HP-Säulen werden mit Ni-Sepharose High Performance vorgepackt und sind für die einfache, hochauflösende Aufreinigung von Histidin-markierten Proteinen mittels immobilisierter Metallionenaffinitätschromatographie (IMAC) konzipiert.
HisTrap HP-1-mL- und 5-mL-Säulen sind zur einfachen 1-Schritt-Aufreinigung von Histidin-markierten Proteinen konzipiert. Die Säulen werden mit Ni-Sepharose High Performance vorgepackt, das eine hohe Bindungskapazität und niedrige Nickel-Ionen-Leckage hat, sodass das Zielprotein in wiederholten IMAC-Aufreinigungen zuverlässig eingefangen werden kann.
HisTrap HP-Säulen können auch für die Aufreinigung von markierten Proteinen mit kürzeren oder längeren Polyhistidinmarkierungen wie (Histidin)4 oder (Histidin)10 verwendet werden. Im Vergleich zu (Histidin)6 bindet das kürzere (Histidin)4 schwächer und das längere (Histidin)10 stärker. Der Unterschied in der Bindungsstärke kann während der Aufreinigung genutzt werden. Da (Histidin)10 stärker bindet, kann den lysierten Zellen Imidazol in höherer Konzentration zugegeben werden. Dies kann die Entfernung von Kontaminanten erleichtern, die ansonsten mit dem markierten Zielprotein kopurifiziert werden.
Die hohe Stabilität und breite Kompatibilität von Ni-Sepharose High Performance sorgen für anhaltende biologische Aktivität, erhöhen den Produktertrag und dehnen gleichzeitig den geeigneten Anwendungsbereich aus.
Für eine praktische Aufskalierung bei der Histidin-markierten Proteinaufreinigung werden 20 mL HisPrep FF 16/10-Säulen verwendet. Ni-Sepharose 6 Fast Flow, das in HisTrap FF- und HisPrep FF 16/10-Säulen vorgepackte Medium, ermöglicht schnelle Flussraten, was wiederum die Aufskalierung bei der Histidin-markierten Proteinaufreinigung erleichtert.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Hohe Bindungskapazität, mindestens 40 mg/mL Chromatographie-Medium.
  • Kompatibel mit zahlreichen unterschiedlichen Reduktionsmitteln, Detergenzien, Denaturierungsmitteln und sonstigen Additiven.
  • Unwesentliche Ni2+-Leckage
  • Einfache manuelle Verwendung mit einer Spritze, Pumpe oder mit einem Chromatographiesystem wie ÄKTAdesign.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 4 bis 30 °C aufbewahren (20 % Ethanol)
Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt möglicherweise 90 Tage vor dem Verfallsdatum versandt wird. Für weitere Informationen zum chargenspezifischen Verfallsdatum wenden Sie sich bitte an den technischen Kundendienst.
Hinweis zur Analyse
Das Analysenzertifikat für dieses Produkt finden Sie unter www.cytiva.com.
Rechtliche Hinweise
HisPrep is a trademark of Cytiva
HisTrap is a trademark of Cytiva
Sepharose is a trademark of Cytiva
Piktogramme
Environment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
This page shows high-throughput screening using His MultiTrap HP and His MultiTrap FF 96-well filter plates from GE Healthcare.
This page shows how to perform a purification and on-column refolding of an insoluble his-tagged protein from an E. coli culture with HisTrap FF columns and ÄKTAprime from GE Healthcare.
This page describes principles and standard conditions for different purification techniques of histidine-tagged proteins using GE Healthcare products.
Protokolle
This page shows how to purify Strep-tag II recombinant proteins using StrepTrap HP 1 mL and 5 mL from GE Healthcare.
This page shows how to purify histidine-tagged recombinant proteins using Ni Sepharose High Performance from GE Healthcare.
This page shows how to purify protein A-tagged proteins using GE Healthcare products.
This page how to isolate proteins from inclusion bodies using GE Healthcare products.
Alle anzeigen