Merck
GE17-0409-03
HiTrap® Chelating High Performance
Cytiva 17-0409-03, pack of 5 × 5 mL
Synonym(e):
HiTrap Chelating Column
About This Item
UNSPSC-Code:
23151816
NACRES:
NA.56
ligand
iminodiacetic acid
Verpackung
pack of 5 × 5 mL
Hersteller/Markenname
Cytiva 17-0409-03
Parameter
<20 mL/min flow rate
42 psi
Bettgröße
16 mm × 25 mm
Bettvolumen
5 mL
Säule ID
16 mm
Größe
Durchschnittliche Teilgröße
34 μm
cleaning
2-14
Arbeitsbereich
3-13
Allgemeine Beschreibung
HiTrap® Chelating HP ist mit Chelating Sepharose High Performance vorgepackt. Das Medium wird für die immobilisierte Metallionenaffinitätschromatographie (IMAC) und die anschließende Aufreinigung von mit Polyhistidin markierten Proteinen mit dem Metallion Ihrer Wahl geladen.
HiTrap® Chelating HP ist eine vorgepackte, gebrauchsfertige Säule für die präparative Affinitätschromatographie. Das Spezialdesign der Säule ermöglicht in Verbindung mit der Matrix schnelle und einfache Trennungen in einem praktischen Format. Die Säulen können mit einem Spritzen-, Schlauchpumpen- oder Flüssigkeitschromatographiesystem wie dem ÄKTA Design oder dem FPLC System bedient werden.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Für die Optimierung der Aufreinigung von mit Histidin markierten Proteinen unter Verwendung von verschiedenen Arten von Metallionen.
  • Praktisches Laden mit dem Metall Ihrer Wahl.
  • An die Sepharose High Performance gekoppelte Iminodiessigsäure.
  • Proteinaufreinigung mit exponierten Histidingruppen durch Bildung von Metallionenkomplexen.
  • Einfache Bedienung mit einem Spritzen-, Pumpen- oder Chromatographiesystem wie dem ÄKTA Design oder dem FPLC System.
  • Mit Chelating Sepharose High Performance gepackt
  • Einfache Bedienung mit einem Spritzen-, Pumpen- oder Chromatographiesystem wie dem ÄKTA Design oder dem FPLC System
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 4 bis 30 °C aufbewahren (20 % Ethanol)
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Hinweis zur Analyse
Um das Analysenzertifikat für dieses Produkt einzusehen, besuchen Sie bitte www.cytiva.com.
Sonstige Hinweise
Der Druck über das Festbett variiert in Abhängigkeit von einer Reihe von Parametern wie den Eigenschaften des Chromatographiemediums und den verwendeten Säulenschläuchen.
Rechtliche Hinweise
FPLC is a trademark of Cytiva
HiTrap is a registered trademark of Cytiva
Sepharose is a trademark of Cytiva
Ähnliches Produkt
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
This page shows how to separate proteins and peptides with affinity for metal ions by immobilized metal chelate affinity chromatography using HiTrap Chelating HP, Chelating Sepharose Fast Flow,His MicroSpin Purification Module or HisTrap Kit from GE Healthcare.
This page shows how to perform a purification and homogeneity check of membrane proteins with products from GE Healthcare.
This page shows how to solve practical problems that may occur when running an affinity chromatography column.
Protokolle
This page shows how to perform a separation with poly (His) fusion proteins which are affinity chromatography tags used in His MicroSpin Purification Module, HisTrap Kit, HiTrap Chelating HP and Chelating Sepharose Fast Flow products from GE Healthcare.
This page shows how to convert between linear flow and volumetric flow rates in affinity chromatography.
How to perform buffer exchange and desalting with Sephadex G-25, HiTrap Desalting columns, or ÄKTAprime plus.
This page shows how to perform column packing and preparation for affinity chromatography when using Tricorn™ or XK columns available from GE Healthcare.
Alle anzeigen