Merck
G5003
Sigma-Aldrich
α-Glucosidase aus Saccharomyces cerevisiae
greener alternative
Type I, lyophilized powder, ≥10 units/mg protein (using p-nitrophenyl α-D-glucoside as substrate.)
Synonym(e):
α-D-Glucosidase, α-D-Glucoside glucohydrolase, Maltase aus Hefe
About This Item
CAS-Nummer:
EC-Nummer:
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
NACRES:
NA.54
Typ
Type I
Qualitätsniveau
Form
lyophilized powder
Spezifische Aktivität
≥10 units/mg protein (using p-nitrophenyl α-D-glucoside as substrate.)
Enthält
phosphate buffer salts and EDTA as balance
Zusammensetzung
Protein, ≥50%
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
UniProt-Hinterlegungsnummer
Fremdaktivität
β-Glucosidase, α−galactosidase and β−galactosidase ≤0.1%
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Relevante Krankheit(en)
diabetes (management of non-insulin-dependent diabetes mellitus)
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
bakers yeast ... MAL12(853209) , MAL32(852602)
Allgemeine Beschreibung
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die einen oder mehrere der „12 Grundsätze der Grünen Chemie“ erfüllen. Dieses Produkt wurde für die Verwendung in der Stäkehydrolyseforschung hinsichtlich Energieeffizienz und Abfallvermeidung verbessert. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Artikel in den Biodateien.
Anwendung
α-Glucosidase wird für die Bestimmung der α-Amylase und die Synthese verschiedener 1′-O-Sucrose- und 1-O-Fructose-Ester verwendet. Es wurde auch für die Messung der Glucosidase-Hemmung verwendet.
Für die Bestimmung der α-Amylase und die Synthese verschiedener 1′-O-Sucrose- und 1-O-Fructose-Ester
Biochem./physiol. Wirkung
α-Glucosidase hydrolisiert Kohlenhydrate durch Einwirkung auf 1,4-α-Verbindungen. Die Hemmung von α-Glucosidase ist ein bedeutendes Ziel bei der Behandlung von nicht insulinabhängigem Diabetes mellitus.
Hydrolyse terminaler, nicht reduzierender 1→4-verknüpfter D-Glucose-Reste mit Freisetzung von D-Glucose.
Verpackung
Der Verkauf erfolgt auf Basis von p-Nitrophenyl α-D-Glucosid-Einheiten.
Einheitendefinition
Eine Einheit setzt 1,0 μmol D-Glucose aus p-Nitrophenyl-α-D-Glucosid pro min bei pH-Wert 6,8 und 37 °C frei.
Hinweis zur Analyse
Proteingehalt mittels Biuret-Reaktion bestimmt.
Sonstige Hinweise
Substrat
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Natnicha Wutthiwong et al.
Journal of fungi (Basel, Switzerland), 7(5) (2021-06-03)
Daldiniaeschsone A (1), a rare tricyclic polyketide having a chromone unit fused to a δ-lactone and its symmetrical 6,6'-biphenyl dimer, daldiniaeschsone B (2), together with three known compounds (3-5), were isolated from a plant-derived endophytic fungus, Daldinia eschscholtzii SDBR-CMUNKC745. Their
Gitishree Das et al.
International journal of nanomedicine, 14, 4741-4754 (2019-08-29)
Ipomoea batatas (L.) Lam.(Ib) has high content of various beneficial nutrients which helps in improving and maintaining human health. It is well known as a functional food and also a valuable source of unique natural products. It contains various phenolic
M Bianchi
Anatomischer Anzeiger, 169(5), 351-366 (1989-01-01)
In 13 horses from both sexes, between 5 months and 18 years of age, in good nutritional state, statistical evaluations of fat cell sizes were performed in 16 body regions. From direct and indirect measurements referred to the cell diameter
A D Baron
Diabetes research and clinical practice, 40 Suppl, S51-S55 (1998-09-18)
Fasting blood glucose level is usually used to diagnose diabetes, but is not a good predictor of postprandial hyperglycaemia, which is a more accurate measure of the metabolic defect underlying type 2 diabetes. Postprandial blood glucose levels may be elevated
Sae Rom Park et al.
Food chemistry, 257, 128-134 (2018-04-07)
α-Glucosidase is an enzyme that plays a key role in raising blood sugar level and is considered a good target for developing drugs to treat type 2 diabetes. This study was performed to evaluate the inhibition of the catalytic reaction