Merck
Y0000500
Acarbose
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Acarbose, 4",6"-Didesoxy-4"-([1S]-[1,4,6/5]-4,5,6-trihydroxy-3-hydroxymethyl-2-cyclohexenylamino)-maltotriose
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C25H43NO18
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
645.60
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
Agentur
EP Reference Standard
API-Familie
acarbose
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[C@H]1O[C@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]2CO)O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)O[C@@H]3CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1N[C@H]4C=C(CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O
InChI
1S/C25H43NO18/c1-6-11(26-8-2-7(3-27)12(30)15(33)13(8)31)14(32)19(37)24(40-6)43-22-10(5-29)42-25(20(38)17(22)35)44-21-9(4-28)41-23(39)18(36)16(21)34/h2,6,8-39H,3-5H2,1H3/t6-,8+,9-,10-,11-,12-,13+,14+,15+,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,25-/m1/s1
InChIKey
XUFXOAAUWZOOIT-SXARVLRPSA-N
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird wie geliefert und von der ausstellenden Arzneibuch-Kommission spezifiziert bereitgestellt. Alle zur Unterstützung dieses Produkts angegebenen Informationen wie Sicherheitsdatenblätter (SDB) und Produktinformationsblätter wurden unter der Amtsbefugnis der herausgebenden Arzneibuch-Kommission entwickelt und ausgestellt.Weitere Informationen und Antworten auf eventuelle Fragen finden Sie auf der Website der herausgebenden Arzneibuch-Kommission.
Anwendung
Der EP-Referenzstandard Acarbose ist nur zur Verwendung in Laboruntersuchungen vorgesehen, wie sie im Europäischen Arzneibuch ausdrücklich vorgeschrieben sind.
Biochem./physiol. Wirkung
Modifiziertes Tetrasaccharid, das als reversibler α-Glucosidase-Inhibitor wirkt.
Verpackung
Dieses Produkt wird wie von der herausgebenden Arzneibuch-Kommission festgelegt bereitgestellt. Die aktuelle Mengeneinheit finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Ggf. sind Verkaufsbeschränkungen zu beachten.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Kundensupport
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jun-Peng Yang et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 62(31), 7760-7770 (2014-07-16)
Bamboo leaf extract as a food additive has been used for preventing the oxidation of food. In the present study, we investigated the influence of Phyllostachys edulis leaf extract on starch digestion. Orientin, isoorientin, vitexin, and isovitexin were determined as
Uwe Zeymer
International journal of cardiology, 107(1), 11-20 (2005-12-13)
Impaired glucose metabolism is associated with an increased risk of cardiovascular events and cardiovascular-associated mortality. Postprandial hyperglycaemia is one of the earliest identifiable indicators of impaired glucose control. It contributes to the progression from impaired glucose tolerance to overt type
Sho-ichi Yamagishi et al.
Current drug metabolism, 10(2), 159-163 (2009-03-12)
Diabetes is associated with an increase risk for cardiovascular disease (CVD). Recently, macrovascular complications of diabetes have been shown to start before the development of diabetes. Indeed, several clinical studies have confirmed the increased risk of CVD in patients with
Rury R Holman et al.
American heart journal, 168(1), 23-29 (2014-06-24)
Patients with cardiovascular disease and impaired glucose tolerance are at increased risk of cardiovascular events and type 2 diabetes mellitus (T2DM). Lifestyle modification or pharmacological intervention can delay progression to T2DM, but there is no clear evidence that they reduce
H W M Breuer
International journal of clinical pharmacology and therapeutics, 41(10), 421-440 (2004-01-06)
Acarbose--the most extensively investigated and widely prescribed alpha-glucosidase inhibitor--reduces postprandial plasma glucose excursions by delaying the absorption of carbohydrate from the small intestine. Acarbose is an effective first-line therapy for patients with newly diagnosed type 2 diabetes, and induces a