Merck
11742027001
Roche
α-Glucosidase-Assay
suitable for activity assay, kit of 1 (5 components)
Synonym(e):
αβ-Glucosidase, Alpha-Glukosidase-Aktivitäts-Assay-Kit, Glucosidase, Glycosidase, Maltase, Neutrale Alpha-Glukosidase (NAG)
About This Item
UNSPSC-Code:
12161503
Verwendung
sufficient for 30 tests (and 10 blanks)
Speziesreaktivität
human
Verpackung
kit of 1 (5 components)
Hersteller/Markenname
Roche
Lagerbedingungen
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.)
Methode(n)
activity assay: suitable
Nachweisverfahren
colorimetric
Lagertemp.
2-8°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Kolorimetrischer Assay zur quantitativen Bestimmung von α-Glucosidase (Maltase) in Proben zur Erforschung von menschlichem Sperma. α-Glucosidase ist ein Schlüsselenzym, das an der Kohlenhydrathydrolyse beteiligt ist. Sie ist von wesentlicher Bedeutung für die Umwandlung von Oligosacchariden und Disacchariden in Glukose.
Anwendung
Das α-Glucosidase Assay-Kit wird zur Messung der neutralen α-Glucosidase (NAG)-Aktivität in Samenproben zur Beurteilung der Epididymfunktion verwendet.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Schnell und empfindlich: Die Analyse kann mit nur 15 μl Sperma- oder Samenplasma durchgeführt werden, wodurch genaue Ergebnisse bei minimalem Probenvolumen gewährleistet werden.
  • Spezifisch: Der Assay wurde entwickelt, um die Aktivität von neutraler α-Glucosidase in menschlichen Samenproben in biowissenschaftlichen Forschungsanwendungen zu messen. Er ist nicht für diagnostische Anwendungen bestimmt und kann nicht zur Messung von α-Glucosidase in anderen Proben verwendet werden.
  • Kompatibel: Der Assay ist kompatibel mit Mikrotiterplatten-Assayformaten und Standard-Küvettenformaten
Verpackung
1 Kit mit 5 Komponenten.
Komponenten
Der α-Glucosidase-Assay enthält das Substrat und alle Puffer für die Messung von α-Glucosidase in menschlichen Sperma- oder Samenplasmaproben. Er enthält auch eine Standardsubstanz zum Erstellen einer Standardkurve.
Angaben zur Herstellung
Lagerbedingungen (Arbeitslösung): Informationen über die rekonstituierten Komponenten des Kits finden Sie unter „Allgemeine Erwägungen“.
Sonstige Hinweise
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren vorgesehen.
Nur Kit-Komponenten
Produkt-Nr.
Beschreibung
  • Reaction Buffer
  • Substrate Solution containing 4-nitrophenyl-α-D-glucopyranoside
  • Stopping Buffer
  • Castanospermine
  • Standard Solution containing 4-nitrophenol
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)