Wichtige Dokumente
746428
Kaliumiodid
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ACS reagent, ≥99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
anhydrous
free-flowing
Qualitätsniveau
Dampfdruck
1 mmHg ( 745 °C)
Produktlinie
Redi-Dri™
Assay
≥99%
Form
crystals
Verunreinigungen
≤0.001% N compounds
≤0.005% insolubles
Verlust
≤0.2% loss on drying
pH-Wert
6.0-9.2 (25 °C, 5%)
mp (Schmelzpunkt)
681 °C (lit.)
Anionenspuren
chloride, bromide (as Cl)-: ≤0.01%
iodate (IO3-): ≤3 ppm
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Kationenspuren
Ba: ≤0.002%
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤3 ppm
Mg: ≤0.001%
Na: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
SMILES String
[K+].[I-]
InChI
1S/HI.K/h1H;/q;+1/p-1
InChIKey
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Die Redi-Dri™-Technologie vermeidet Klumpenbildung, und die Notwendigkeit für komplizierte Verfahren, um Ihre Salze rieselfähig zu halten, entfällt. Ihre Salze trocken zu halten führt durch genauere Messungen und leichter zu handhabende Salze und Puffer zu besseren Ergebnissen. Statt Ihre Salze in einem Ofen oder Exsikkator zu trocknen oder sie von Hand auseinanderzubrechen, sorgt Redi-Dri™ dafür, dass Ihre Salze über Monate hinweg anwenderfreundlich bleiben, ohne dass sie sich über Antiklumpmittel Gedanken machen müssen. Selbst nach wiederholtem Öffnen können Sie sich sicher sein, dass Ihre Ergebnisse immer genau sind. Redi-Dri™ spart Ihnen Zeit, Energie und Geld, indem es Ihre Salze länger einsatzfähig hält!
Anwendung
- Umwandlung von aromatischen primären Aminen zu entsprechenden Nitroverbindungen in Gegenwart von tert-Butylhydroperoxid als Oxidationsmittel
- Umwandlung von Arylhalogeniden zu Aryliodiden in Gegenwart von Nickel-Katalysatoren
- Herstellung von sulfonierten Oxindolen aus aktivierten Alkenen und Sulfonylhydraziden in Wasser und in Gegenwart von 18-Krone-6 sowie tert-Butylhydroperoxid.
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Erhöhte Effizienz – Minimiert Zeit- und Arbeitsaufwand bei der Auflockerung von verhärtetem Pulver
- Sicherheit – Verhindert Risiken beim Lösen von Klumpen mit hartem Werkzeug
- Wirtschaftlichkeit – Schnellere Vorbereitung und Solvatation erhöhen Produktivität und reduzieren Kosten
- Garantierte Qualität – Hervorragende, von Fachexperten geprüfte Qualität ohne Rieselhilfsmittel
- Unterschiedliche Mengen – Erhältlich in Kleinstmengen für die Forschung bis zu Mengen im Produktionsmaßstab
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
STOT RE 1 Oral
Zielorgane
Thyroid
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.