Merck
72049
Sigma-Aldrich
Natriumthiosulfat
purum p.a., anhydrous, ≥98.0% (RT)
About This Item
Lineare Formel:
Na2S2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
158.11
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Qualitätsniveau
Qualität
purum p.a.
Assay
≥98.0% (RT)
Form
crystals
pH-Wert
6.0-8.5 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
Anionenspuren
sulfide (S2-): ≤50 mg/kg
Kationenspuren
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤500 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
SMILES String
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=S
InChI
1S/2Na.H2O3S2/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChIKey
AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Das Produkt ist wasserfreies Natriumthiosulfat (Na2S2O3). Es kann durch Erwärmen auf mehr als 100 °C aus Na2S2O3.10H2O gewonnen werden. Es kann aus Natriumsulfat synthetisiert werden.
Anwendung
Natriumthiosulfat (Na2S2O3) kann zu folgenden Zwecken eingesetzt werden:
  • Industrielle Synthese von Methylenblau.
  • Quantitative Messung von elementarem Iod mittels Titrimetrie.
  • Nachweis von Cysteinspuren durch den Einsatz von dreieckigen Silbernanoplatten (TAg-NP).
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Xin Yan Hou et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 125, 285-289 (2014-02-22)
In this study, triangular silver nanoplates (TAg-NPs) were used to detect trace Cysteine concentration in the presence of sodium thiosulfate (Na2S2O3). Study showed that the TAg-NPs could be gently etched by Cysteine with the concentration of 1.0×10(-7) mol L(-1) through
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 648-648 (1994)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 1001-1001 (1994)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 542-542 (1994)
William C Kwan et al.
The Journal of comparative neurology, 527(3), 558-576 (2018-01-03)
The primate visual brain possesses a myriad of pathways, whereby visual information originating at the retina is transmitted to multiple subcortical areas in parallel, before being relayed onto the visual cortex. The dominant retinogeniculostriate pathway has been an area of