Wichtige Dokumente
408727
Polyethylenimin, verzweigt
average Mw ~25,000 by LS, average Mn ~10,000 by GPC, branched
Synonym(e):
Aziridin, Homopolymer, PEI
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Form
viscous liquid
Mol-Gew.
average Mn ~10,000 by GPC
average Mw ~25,000 by LS
Verunreinigungen
≤1% water
Brechungsindex
n20/D 1.5290
Viskosität
13,000-18,000(50 °C)
bp
250 °C (lit.)
Dichte
1.030 g/mL at 25 °C
SMILES String
C1CN1
InChI
1S/C2H5N/c1-2-3-1/h3H,1-2H2
InChIKey
NOWKCMXCCJGMRR-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
PEI kann zum Funktionalisieren von einwandigen Nanoröhrchen (SWNT) zum Verbessern ihrer Löslichkeit und Biokompatibilität bei gleichzeitiger Erhaltung der strukturellen Integrität des ursprünglichen SWNT eingesetzt werden. Kovalent funktionalisierte SWNT finden bei der CO2-Absorption und beim Gentransfer Anwendung.
Verzweigtes PEI kann auch zum Modifizieren der Oberflächeneigenschaften von Adsorbenzien eingesetzt werden. PEI-modifizierte wasserhaltige Zirkoniumoxid/PAN-Nanofasern werden zum Defluorieren von Grundwasser eingesetzt, da sie eine hohe Fluoridadsorptionskapazität aufweisen und in einem breiten pH-Wertbereich funktionieren.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Verzweigtes PEI weist bessere Komplexierungs- undPufferkapazitäten auf.
Physikalische Form
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
New methods for materials fabrication at the micro- and nanoscale will drive scientific and technological advances in areas of materials science, chemistry, physics, and biology. The broad diversity of potentially relevant materials, length scales, and architectures underscores the need for flexible patterning approaches. One important example is the fabrication of 3D periodic structures composed of colloidal, polymeric, or semiconductor5 materials.
Professor Yoshiki Katayama (Kyushu University, Japan) discusses recent advances in drug delivery systems and strategies that exploit the EPR effect, with a special focus on stimuli-responsive systems based on novel materials.
Gene therapy has become one of the most discussed techniques in biomedical research in recent years.
We present an article that discusses two applications in particular; first, using these layers as polyelectrolyte membranes to control permeability.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
408727-100ML | 4061838253682 |
408727-1L | 4061831988727 |
408727-250ML | 4061838253699 |