Merck
207969
Sigma-Aldrich
Kaliumiodid
ReagentPlus®, 99%
About This Item
Lineare Formel:
KI
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
166.00
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Dampfdruck
1 mmHg ( 745 °C)
Qualitätsniveau
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
99%
Form
powder or crystals
pH-Wert
~6.9 (20 °C, 50 g/L)
mp (Schmelzpunkt)
681 °C (lit.)
Löslichkeit
water: soluble(lit.)
SMILES String
[K+].[I-]
InChI
1S/HI.K/h1H;/q;+1/p-1
InChIKey
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Kaliumiodid (KI) ist ein anorganisches Kaliumsalz. KI ist ein farbloser Feststoff mit einem kubischen Kristallsystem. Es wird durch die Umsetzung von Iodwasserstoffsäure mit Kaliumhydroxid oder Kaliumcarbonat hergestellt. Mit Kaliumiodid beladenes Aluminiumoxid wird als Katalysator für die Herstellung von Biodiesel durch die Transveresterungsreaktion von Sojabohnenöl mit Methanol verwendet.
Anwendung
Kaliumiodid (KI) kann für die Herstellung von Standard-Iodid-Stammlösung für das chromatographische Größenausschlussverfahren zum Messen von Iodid eingesetzt werden. Es kann zur spektrophotometrischen Bestimmung von Advanced Oxidation Protein Products (AOPP) in Plasma eingesetzt werden.
Rechtliche Hinweise
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
STOT RE 1 Oral
Zielorgane
Thyroid
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
H B Li et al.
Journal of chromatography. A, 918(2), 335-339 (2001-06-16)
A novel method for the determination of iodide by size exclusion chromatography was established. The method was simple and highly sensitive with good precision. Iodide was converted to iodine, then sequestered with starch, and separated from the matrix using a
V Witko-Sarsat et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 161(5), 2524-2532 (1998-09-02)
We previously demonstrated the presence of advanced oxidation protein products (AOPP), a novel marker of oxidative stress in the plasma of uremic patients receiving maintenance dialysis. The present study in a cohort of 162 uremic patients showed that plasma concentrations
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 889-889 (1994)
Alumina-supported potassium iodide as a heterogeneous catalyst for biodiesel production from soybean oil.
Xie W and Li H.
J. Mol. Catal. A: Chem., 255(1), 1-9 (2006)
Pietro Santulli et al.
Human reproduction (Oxford, England), 30(1), 49-60 (2014-11-08)
Are protein oxidative stress markers [thiols, advanced oxidation protein products (AOPP), protein carbonyls and nitrates/nitrites] in perioperative peritoneal fluid higher in women with histologically proven endometriosis when compared with endometriosis-free controls? Protein oxidative stress markers are significantly increased in peritoneal