Merck
439185
Sigma-Aldrich
Hexan, Isomerengemisch
≥98.5%, suitable for HPLC
Synonym(e):
Isohexan
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H14
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
86.18
Beilstein:
1730733
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12190000
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.06
Assay:
≥98.5%
Methode(n):
HPLC: suitable
Anwendung(en):
food and beverages
bp:
68-70 °C (lit.)
Produktbezeichnung
Hexan, Isomerengemisch, suitable for HPLC, ≥98.5%
Dampfdichte
3 (vs air)
Qualitätsniveau
Assay
≥98.5%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
437 °F
Expl.-Gr.
7.5 %
Methode(n)
HPLC: suitable
Verunreinigungen
<0.020% water
Abdampfrückstand
<0.0005%
Farbe
APHA: ≤10
Brechungsindex
n20/D 1.379 (lit.)
bp
68-70 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−95 °C (lit.)
Löslichkeit
ethanol: soluble(lit.)
Dichte
0.672 g/mL at 25 °C (lit.)
0.672 g/mL at 25 °C
λ
H2O reference
UV-Absorption
λ: 195 nm Amax: 1.00
λ: 210 nm Amax: 0.30
λ: 220 nm Amax: 0.10
λ: 230 nm Amax: 0.05
λ: 240 nm Amax: 0.02
λ: 250-400 nm Amax: 0.01
Anwendung(en)
food and beverages
SMILES String
C(CCC)(C)C
InChI
1S/C6H14/c1-4-5-6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3
InChIKey
AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Entspricht den ACS-Spezifikationen.
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-9.4 °F
Flammpunkt (°C)
-23 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2
Solving the Clogging Problem: Precipitate-Forming Reactions in Flow.
Poe SL, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 45(10), 1544-1548 (2006)
Separation of hexane isomers in a metal-organic framework with triangular channels.
Herm ZR, et al.
Science, 340(6135), 960-964 (2013)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 492-492 (1994)