270504
Hexan
≥95%, suitable for UV/Vis spectroscopy and HPLC, suitable for EPA ACB B21-02, EPA OTM-45, and EPA ACB B23-05b
Synonym(e):
n-Hexan
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Hexan, suitable for HPLC, ≥95%
Agentur
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
suitable for EPA OTM-45
Qualitätsniveau
Dampfdichte
~3 (vs air)
Dampfdruck
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥95%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
453 °F
Expl.-Gr.
7.7 %
Methode(n)
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
Verunreinigungen
<0.02% water
Abdampfrückstand
<0.0005%
Brechungsindex
n20/D 1.375 (lit.)
pH-Wert
7
bp
69 °C (lit.)
69 °C
mp (Schmelzpunkt)
−95 °C (lit.)
Dichte
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV-Absorption
λ: 195 nm Amax: 1.0
λ: 210 nm Amax: 0.30
λ: 220 nm Amax: 0.10
λ: 230 nm Amax: 0.05
λ: 240 nm Amax: 0.02
λ: 250-400 nm Amax: 0.01
Anwendung(en)
food and beverages
SMILES String
CCCCCC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChIKey
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Development and validation of an improved QuEChERS method for the extraction of semi-volatile organic compounds (SVOCs) from complex soils.: In dieser Studie wird eine neuartige QuEChERS-Methode unter Verwendung von Hexan zur effizienten Extraktion von SVOC aus komplexen Bodenmatrizes vorgestellt, die signifikante Verbesserungen bei den Wiederfindungsraten und der Genauigkeit zeigt (Lou et al., 2023, Anal Methods).
- Obtention of fatty acids and phenolic compounds from Colombian cashew (Anacardium occidentale) nut shells using pyrolysis: towards a sustainable biodiesel production.: Diese Forschungsarbeit untersucht die Verwendung von Hexan im Pyrolyseprozess, um wertvolle Verbindungen aus Cashewnussschalen zu extrahieren und damit einen Beitrag zur nachhaltigen Biodieselproduktion zu leisten (Cruz-Reina et al., 2023, Heliyon).
- Isolation, development and validation of HPTLC method for the estimation of beta-carotene from Gymnosporia senegalensis (Lam.) Loes.: Die Studie führt eine Hochleistungs-Dünnschichtchromatographie-(HPTLC-)Methode ein, bei der Hexan für die präzise Quantifizierung von Beta-Carotin in Pflanzenextrakten verwendet wird. Dabei wird die Empfindlichkeit und Zuverlässigkeit der Methode demonstriert (Jain et al., 2023, Plant Physiol Biochem).
- Antisolvent Additive Engineering for Boosting Performance and Stability of Graded Heterojunction Perovskite Solar Cells Using Amide-Functionalized Graphene Quantum Dots.: In diesem Artikel wird die Verwendung von Hexan als Anti-Lösungsmittel bei der Herstellung von hocheffizienten Perowskit-Solarzellen erörtert, wobei die verbesserte Leistung und Stabilität hervorgehoben werden (Khorshidi et al., 2022, ACS Appl Hoater Interfaces).
- Stable isotope characterization of tobacco products: A determination of synthetic or natural nicotine authenticity.: Bei dieser analytischen Studie wird Hexan im Probenvorbereitungsprozess für die stabile Isotopenanalyse von Nikotin verwendet, was eine robuste Methode zur Unterscheidung zwischen synthetischen und natürlichen Quellen darstellt (Han et al., 2023, Rapid Commun Mass Spectrom).
Sonstige Hinweise
Die Artikelnummer 270504-6X1L wird eingestellt. Bestellen Sie bitte stattdessen die Einzelflasche 270504-1L, die physisch identisch ist und exakt dieselben Spezifikationen aufweist.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-7.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-22 °C - closed cup
Artikel
Separation of Mephobarbital, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Protokolle
Following GB method for Vitamin A and Vitamin E as it is written with a 250 x 4.6 mm Ascentis® Express C30 column gives baseline resolution between the critical pair (gamma-, and beta-tocopherol; peaks 3 and 4).
(soybean), ≥97%; L-α-Phosphatidylethanolamine from egg yolk, Type III, ≥97% (TLC), lyophilized powder; L-α-Phosphatidylcholine, from egg yolk, Type XVI-E, ≥99% (TLC), lyophilized powder; Sphingomyelin, from chicken egg yolk, ≥95%
Separation of (±)-α-Tocopherol, analytical standard; Menadione (K3), analytical standard; (+)-γ-Tocopherol, analytical standard; Cholecalciferol (D3), analytical standard
Verwandter Inhalt
Separation of Astaxanthin; Xanthophyll