Merck
244511
Sigma-Aldrich
Toluol
anhydrous, 99.8%
Synonym(e):
1-Methylbenzen, Methacid, Toluol
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
92.14
Beilstein:
635760
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
eCl@ss:
39011102
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Qualität
anhydrous
Qualitätsniveau
Dampfdichte
3.2 (vs air)
Dampfdruck
22 mmHg ( 20 °C)
26 mmHg ( 25 °C)
Assay
99.8%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
997 °F
Expl.-Gr.
7 %
Verunreinigungen
<0.001% water
<0.005% water (100 mL pkg)
Abdampfrückstand
<0.0005%
Farbe
colorless
Brechungsindex
n/D 1.496 (lit.)
bp
110-111 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-93 °C (lit.)
Dichte
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
InChIKey
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Toluol ist eine entzündliche Flüssigkeit mit stechendem Geruch, die häufig als organisches Lösungsmittel eingesetzt wird. Es wird auch als Vorläufer für die Synthese von Benzol verwendet.
Anwendung
Toluol reagiert mit hoher Selektivität durch Alkylierung in Gegenwart eines modifizierten ZSM(Zeolite-Socony-Mobil)-5-Zeolit-Katalysators zu p-Xylol. Wenn Graphen damit dotiert wird, fungiert es als Elektronendonator und führt zur Veränderung der elektrischen Eigenschaften von Graphen aufgrund der elektrochemischen Wechselwirkung.
Verpackung
Sonstige Hinweise
Pure-Pac® II Behälter benötigen Micromatic MacroVentilverbinder (Z560723) zur Lösungsmittel-Dispensierung.
Rechtliche Hinweise
Pure-Pac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
39.9 °F
Flammpunkt (°C)
4.4 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)