Merck
650552
Sigma-Aldrich
Hexan
≥95%, HPLC Plus, for residue analysis, suitable for gas chromatography (GC) and HPLC, suitable for EPA 1613, EPA ACB B21-02, EPA OTM-45, and EPA ACB B23-05b
Synonym(e):
n-Hexan
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)4CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
86.18
Beilstein:
1730733
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12190000
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.06
bp:
69 °C (lit.)
Produktbezeichnung
Hexan, HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, ≥95%
Qualität
HPLC Plus
for residue analysis
Agentur
suitable for EPA 1613
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
suitable for EPA OTM-45
Dampfdichte
~3 (vs air)
Dampfdruck
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥95%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
453 °F
Expl.-Gr.
7.7 %
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Verunreinigungen
≤ 1.0 ppb Fluorescence (quinine) at 365 nm
<0.01% water
Abdampfrückstand
<0.0001%
Halogenhaltiger Rückstand
<10 ng/L (as heptachlor epoxide)
Brechungsindex
n20/D 1.375 (lit.)
pH-Wert
7
bp
69 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−95 °C (lit.)
Löslichkeit
ethanol: soluble(lit.)
Dichte
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
UV-Absorption
λ: 195 nm Amax: 1.00
λ: 200 nm Amax: 0.50
λ: 210 nm Amax: 0.20
λ: 220 nm Amax: 0.05
λ: 250 nm Amax: 0.01
λ: 280-400 nm Amax: 0.005
Eignung
suitable for residue analysis
Anwendung(en)
food and beverages
SMILES String
CCCCCC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChIKey
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Hexan (n-Hexan) ist ein Alkan, das durch Destillation aus Petroleum gewonnen werden kann. Darüber hinaus kann es durch die Elektrolyse der Kaliumbutyratlösung hergestellt werden. Es wird vielfach als organisches Lösungsmittel für die Lösung und Isolation von Fetten und Ölen eingesetzt. Seine thermodynamischen Eigenschaften und die Kinetik seines thermischen Zerfalls wurden über einen Temperaturbereich untersucht. Es wurde eine Studie durchgeführt, in der die durch Zeolith unterstützte und durch Platin katalysierte Isomerisierung sowie Aromatisierung von n-Hexan beschrieben wird. Untersucht wurde die Entfernung von Hexan aus Hexan-kontaminierten Luftströmen mittels eines Dampfphasen-Bioreaktors (Vapor Phase Biological Reaktor, VPBR), der mit einem Hexan-abbauenden Aspergillus-Niger-Stamm immobilisiert wurde. Beim Metabolismus von n-Hexan entsteht 2,5-Hexanedion (2,5-HD), das als neurotoxisch beschrieben wird.
Anwendung
Für die HPLC, Spektralphotometrie, Umweltanalytik
Hexan kann in den folgenden Studien eingesetzt werden:
  • Herstellung von Pfropfcopolymerketten aus Poly-(Dimethylsiloxan)-g-Poly-(Methylmethacrylat).
  • GC/MS-Charakterisierung von ätherischen Ölen, die aus verschiedenen Materialien isoliert werden.
  • Als Lösungsmittel für die Herstellung von Proben und Standards in Chromatographiestudien.
  • Zur Extraktion von freiem und Gesamtgossypol in Kombination mit Aceton aus Baumwollsaatflocken.
Verpackung
M-Bottle for Solvents
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
Empfohlene Produkte
LiChropur-Reagenzien eignen sich ideal für die HPLC- oder LC-MS-Analyse
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-7.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-22 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Covalent binding of a neurotoxic n-hexane metabolite: conversion of primary amines to substituted pyrrole adducts by 2,5-hexanedione.
A P DeCaprio et al.
Toxicology and applied pharmacology, 65(3), 440-450 (1982-09-30)
The thermal decomposition of n-hexane.
Ebert KH, et al.
International Journal of Chemical Kinetics, 15(5), 475-502 (1983)
Thermodynamic properties of n-hexane.
Grigoryev BA, et al.
International Journal of Thermophysics, 9(3), 439-452 (1988)
Reforming of hexane with Pt/zeolite catalysts.
Dai LX, et al.
Catalysis Letters, 45(1-2), 107-112 (1997)
VOCs removal from waste gases: gas-phase bioreactor for the abatement of hexane by Aspergillus niger.
Spigno G, et al.
Chemical Engineering Science, 58(3), 739-746 (2003)