Wichtige Dokumente
208868
Osmiumtetroxid -Lösung
2.5 wt. % in tert-butanol
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
5.42 psi ( 20 °C)
6.76 psi ( 55 °C)
Qualitätsniveau
Form
liquid
Enthält
tert-butyl hydroperoxide as stabilizer
Eignung der Reaktion
reagent type: oxidant
Konzentration
2.5 wt. % in tert-butanol
Dichte
1.0 g/mL at 20 °C
0.811 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=[Os](=O)(=O)=O
InChI
1S/4O.Os
InChIKey
VUVGYHUDAICLFK-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Cis dihydroxylation of alkenes to form cis-1,2-diols.
- Direct oxidation of 1,4-dienes to yield carboxylic acids using oxone as a co-oxidant.
Osmium tetroxide can also be used:
- In the stereoselective synthesis of (+)-norrisolide.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
39.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
4 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?