Wichtige Dokumente
224286
4-Methylmorpholin-N-oxid
97%
Synonym(e):
NMO
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Eignung der Reaktion
reagent type: oxidant
mp (Schmelzpunkt)
180-184 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ether
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[N+]1([O-])CCOCC1
InChI
1S/C5H11NO2/c1-6(7)2-4-8-5-3-6/h2-5H2,1H3
InChIKey
LFTLOKWAGJYHHR-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 1 - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
224286-100G | 4061838778888 |
224286-1KG | |
224286-25G | 4061838778895 |
224286-500G | |
224286-5G | 4061838778901 |