Merck
209104
Sigma-Aldrich
Kaliumosmat(VI) Dihydrat
Synonym(e):
Dipotassium tetrahydroxodioxoosmate, Potassium dioxidodioxoosmium dihydrate, Potassium osmium oxide
About This Item
Lineare Formel:
K2OsO4·2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
368.45
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Qualität
for analytical purposes
Qualitätsniveau
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: oxidant
SMILES String
O.O.[K+].[K+].[O-][Os]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2K.2H2O.4O.Os/h;;2*1H2;;;;;/q2*+1;;;;;2*-1;
InChIKey
DGODWNOPHMXOTR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Kaliumosmat(VI)-Dihydrat ist eine in Wasser und Methanol lösliche hydroskopische Übergangsmetallverbindung, die häufig als Reagenz/Katalysator zur Synthese von Os-Verbindungen verwendet wird.
Anwendung
Anwendungsgebiete von Kaliumosmat(VI)-Dihydrat:
  • Als Reagenz für die stereoselektive Synthese von 2,3,4-ungeschützten β-N-Glycopyranosiden durch Palladium-katalysierte Tsuji-Trost-Aminierung.
  • Als Katalysator für die asymmetrische Synthese von carboranylierten Diolen mit zwei benachbarten Stereozentren.
  • Präparation der Osmiumkomplexe für die voltammetrische Analyse von Polysacchariden.
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Tetrahedron Letters, 47, 3797-3797 (2006)
Timothy J Donohoe et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(8), 2514-2515 (2006-02-24)
The use of N-sulfonyloxy carbamates as reoxidants for the tethered aminohydroxylation (TA) reaction is reported. These new conditions obviate the requirement for lithium hydroxide and tBuOCl in the oxidation mixture. In addition to providing aminohydroxylation products in good yields, the