Merck
244023
Sigma-Aldrich
Kaliumhexacyanoferrat(III)
ACS reagent, ≥99.0%
Synonym(e):
Kaliumferricyanid, Rotes Blutlaugensalz
About This Item
Lineare Formel:
K3Fe(CN)6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
329.24
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Assay:
≥99.0%
Qualität:
ACS reagent
Form:
powder or crystals
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0%
Form
powder or crystals
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: iron
Verunreinigungen
≤0.005% insolubles
pH-Wert
6-9 (25 °C, 329 g/L)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
Kationenspuren
Fe: ≤0.05%
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[K+].[K+].[K+].N#C[Fe-3](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/6CN.Fe.3K/c6*1-2;;;;/q;;;;;;-3;3*+1
InChIKey
MIMJFNVDBPUTPB-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Kaliumhexacyanoferrat(III) (Kaliumferricyanid) kann durch die anodische Oxidation von K4[Fe(CN)6] hergestellt werden.
Anwendung
Kaliumhexacyanoferrat(III) [Kaliumferricyanid] wird als Oxidationsmittel bei der Herstellung von Di-Ethidium und Di-mito-Ethidium verwendet. Es reagiert mit Kobaltchlorid-Hexahydrat und setzt CoHCF (Kobalt- Hexacyanoferrat)-Nanopartikel frei.
Es kann während der Herstellung von konduktometrischen Glucose-Biosensoren als Oxidationsmittel eingesetzt werden.
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Glucose conductometric biosensor with potassium hexacyanoferrate (III) as an oxidizing agent.
Dzyadevich SV, et al.
Analytica Chimica Acta, 374(1), 11-18 (1998)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 291-291 (1994)
Macro-micro relationship in nanostructured functional
Composites
Zanotto A, et al.
Express Polymer Letters, 6(5), 410-416 (2012)
Thorsten Litzenburger et al.
Clinical science (London, England : 1979), 134(7), 921-939 (2020-04-03)
Maternal obesity determines obesity and metabolic diseases in the offspring. The white adipose tissue (WAT) orchestrates metabolic pathways, and its dysfunction contributes to metabolic disorders in a sex-dependent manner. Here, we tested if sex differences influence the molecular mechanisms of
Jacek Zielonka et al.
Free radical biology & medicine, 46(3), 329-338 (2008-11-26)
Methods for the detection and quantitation of hydroethidine (HE) and its oxidation products by HPLC analysis are described. Synthetic methods for preparation of authentic standards (2-hydroxyethidium and diethidium) are provided. Potential applications of the HPLC methods to chemical and biological