Wichtige Dokumente
201030
Osmiumtetroxid
ReagentPlus®, 99.8%
Synonym(e):
Osmium(VIII)-oxid, ‘Osmiumsäure’
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
reagent
Dampfdichte
8.8 (vs air)
Dampfdruck
7 mmHg ( 20 °C)
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
99.8%
Form
crystalline
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: oxidant
bp
130 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
39.5-41 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=[Os](=O)(=O)=O
InChI
1S/4O.Os
InChIKey
VUVGYHUDAICLFK-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- To promote the lactonization of alkenols to lactones.
- To mediate the selective oxidative cleavage of olefins by oxone to form the corresponding ketones or carboxylic acids.
- Dihydroxylation of mono-trans-di, and trisubstituted olefins to form 1,2-diols with high enantioselectivity in the presence of chiral amines.
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?