Y0000743
Ropivacain Unreinheit G
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
(+)-(2R)-N-(2,6-Dimethylphenyl)-1-propylpiperidin-2-carboxamid, (R)-Ropivacain
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
ropivacaine
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N1([C@H](CCCC1)C(=O)Nc2c(cccc2C)C)CCC
InChI
1S/C17H26N2O/c1-4-11-19-12-6-5-10-15(19)17(20)18-16-13(2)8-7-9-14(16)3/h7-9,15H,4-6,10-12H2,1-3H3,(H,18,20)/t15-/m1/s1
InChIKey
ZKMNUMMKYBVTFN-OAHLLOKOSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)