PHR2306
Ropivacaine Related Compound B
Synonym(e):
(R)-(+)-1-Propylpiperidine-2-carboxylic acid (2,6-dimethylphenyl)-amide hydrochloride monohydrate
About This Item
Empfohlene Produkte
Agentur
traceable to Ph. Eur. Y0000743
traceable to USP 1605523
Qualitätsniveau
API-Familie
ropivacaine
Form
solid
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
Lagertemp.
2-30°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
STOT SE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Heart
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)