Merck
PHR1257
Supelco
Lidocainhydrochlorid
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
Lidocain -hydrochlorid Monohydrat, 2-Diethylamino-N-(2,6-dimethylphenyl)-acetamid -hydrochlorid Monohydrat, Lignocain -hydrochlorid Monohydrat, Xylocain -hydrochlorid Monohydrat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H22N2O · HCl · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
288.81
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to BP 214
traceable to Ph. Eur. L0600000
traceable to USP 1366013
API-Familie
lidocaine
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
Cl[H].[H]O[H].CCN(CC)CC(=O)Nc1c(C)cccc1C
InChI
1S/C14H22N2O.ClH.H2O/c1-5-16(6-2)10-13(17)15-14-11(3)8-7-9-12(14)4;;/h7-9H,5-6,10H2,1-4H3,(H,15,17);1H;1H2
InChIKey
YECIFGHRMFEPJK-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses zertifizierte Referenzmaterial (ZRM) wird nach ISO 17034 und ISO/IEC 17025 hergestellt und zertifiziert. Alle Informationen hinsichtlich der Verwendung dieses ZRM können dem Analysenzertifikat (CoA) entnommen werden.
Pharmazeutische Sekundärstandards zur Anwendung in der Qualitätssicherung stellen für Pharmalabore und -hersteller eine praktische und kosteneffiziente Alternative zur Herstellung von internen Arbeitsstandards dar.
Lidocainhydrochlorid ist ein Lokalanästhetikum vom Amid-Typ, das zur Klasse Ib der Antiarrhythmika zählt. Es wird zur lokalen Nervenblockade und Infiltrationsanästhesie eingesetzt. Es verhindert das Eindringen von Ionen in Nervenenden am Schmerzort und verhindert, dass das elektrische Signal im Hirn ankommt.
Anwendung
Dieser pharmazeutische Sekundärstandard kann auch wie folgt verwendet werden:
  • Sensitive Bestimmung von Lidocainhydrochlorid und Cetylpyridiniumchlorid in ihren Binärmischungen in verschiedenen pharmazeutischen Formulierungen durch drei Verfahren auf Grundlage von Spektrophotometrie
  • Gleichzeitige Analyse von Aminoacridinhydrochlorid und Lidocainhydrochlorid in Pulverschüttung und pharmazeutischer Formulierung mittels Hochleistungsflüssigkeitschromatografie (HPLC) und densitometrischer Dünnschichtchromatografie (DC)
  • Quantifizierung von Ceftriaxonnatrium und Lidocain-HCl in Humanplasmaproben mittels an Tandem-Massenspektrometrie gekoppelte Hochleistungsflüssigkeitschromatografie (HPLC-MS/MS)
  • Quantitative Analyse von Lidocainhydrochlorid und Miramistin in einer Wundheilungsgelprobe mittels Hochleistungsflüssigkeitschromatografie (HPLC) in Kombination mit UV-Nachweis
  • Entwicklung eines Verfahrens auf der Grundlage von Flüssig–Flüssig-Extraktion von Nifedipin und Lidocainhydrochlorid aus Humanplasmaproben für deren anschließende Analyse mittels Hochleistungsflüssigkeitschromatografie-Tandem-Massenspektrometrie (HPLC-MS/MS)
  • Dispersive Flüssig-Flüssig-Mikroextraktion (DLLME), gefolgt von abgeschwächter Totalreflexion-Fourier-Transform-Infrarotmessung von Trockenfilmen für den Nachweis von Lidocainhydrochlorid in humanen Urinproben
Biochem./physiol. Wirkung
Na+ Kanalblocker; Klasse IB Antiarrhythmikum.
Hinweis zur Analyse
Diese Sekundärstandards bieten, wo verfügbar, eine mehrfache Rückverfolgbarkeit für die Primärstandards nach USP, EP (Ph. Eur.) und BP.
Fußnote
Um ein Beispiel eines Analysenzertifikats für dieses Material anzusehen, geben Sie LRAB3669 in das nachstehende Feld ein. Dies ist lediglich ein beispielhaftes Zertifikat und könnte nicht zu der Charge gehören, die Sie erhalten.
Empfohlene Produkte
Digitales Referenzmaterial für dieses Produkt finden Sie auf unserer Online-Plattform ChemisTwin® für NMR. Diese digitale Ausgabe auf ChemisTwin® können Sie zur Bestätigung der Probenidentität und Quantifizierung von Verbindungen verwenden (mit digitalem externem Standard). Sie finden dort ein NMR-Spektrum dieser Substanz und können dieses mit wenigen Mausklicks online mit Ihrer Probe vergleichen. Hier erfahren Sie mehr und können Ihre kostenlose Probeversion starten.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Mark C Tucci et al.
The European journal of neuroscience, 40(6), 2971-2979 (2014-06-18)
A previous analysis of the quinpirole sensitisation rat model of obsessive-compulsive disorder revealed that the behavioral phenotype of compulsive checking consists of three constitutive components - vigor of checking performance, focus on the task of checking, and satiety following a
Fang-Chi Yang et al.
Neurobiology of learning and memory, 112, 186-194 (2013-07-31)
Learning active or reactive responses to fear involves different brain circuitry. This study examined how the nuclus accumbens (NAc), dorsal hippocampus (DH) and medial prefrontal cortex (mPFC) may interact in memory processing for these two kinds of responses. Male Wistar
Shaun Mehta et al.
JAMA facial plastic surgery, 16(6), 414-418 (2014-09-12)
This study evaluates the postoperative outcomes achieved with incisionless otoplasty for the correction of prominauris. To determine whether incisionless otoplasty is a reliable and replicable technique in correcting prominauris. This study consisted of a retrospective electronic medical record review for
Bettina F Cuneo et al.
Circulation, 128(20), 2183-2191 (2013-11-13)
The electrophysiology of long QT syndrome (LQTS) in utero is virtually unstudied. Our goal here was to evaluate the efficacy of fetal magnetocardiography (fMCG) for diagnosis and prognosis of fetuses at risk of LQTS. We reviewed the pre/postnatal medical records
Paul M A Broens et al.
Diseases of the colon and rectum, 56(11), 1273-1281 (2013-10-10)
None of the current theories on fecal incontinence can explain fecal continence adequately. This study aims to evaluate the mechanism controlling fecal continence. Anal electrosensitivity, anorectal pressures, and rectal pressure volumetry tests were performed in 17 controls before and after