Merck
L0595000
Lidocain
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
2-Diethylamino-N-(2,6-dimethyl-phenyl)-acetamid, Lignocain, Xylocain
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H22N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
234.34
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
lidocaine
Hersteller/Markenname
EDQM
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
CCN(CC)CC(=O)Nc1c(C)cccc1C
InChI
1S/C14H22N2O/c1-5-16(6-2)10-13(17)15-14-11(3)8-7-9-12(14)4/h7-9H,5-6,10H2,1-4H3,(H,15,17)
InChIKey
NNJVILVZKWQKPM-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Lidocaine EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Biochem./physiol. Wirkung
Na+ Kanalblocker; Klasse IB Antiarrhythmikum.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Daniela Casoni et al.
Veterinary anaesthesia and analgesia, 42(3), 250-259 (2014-07-22)
To determine the potency ratio between S-ketamine and racemic ketamine as inductive agents for achieving tracheal intubation in dogs. Prospective, randomized, 'blinded', clinical trial conducted in two consecutive phases. 112 client-owned dogs (ASA I or II). All animals were premedicated
Bartholomeus C M Benno Haarman et al.
Brain, behavior, and immunity, 40, 219-225 (2014-04-08)
The "monocyte-T-cell theory of mood disorders" regards neuroinflammation, i.e. marked activation of microglia, as a driving force in bipolar disorder. Microglia activation can be visualized in vivo using [(11)C]-(R)-PK11195 PET. Indirect evidence suggests the hippocampus as a potential focus of
Song-Young Park et al.
American journal of physiology. Heart and circulatory physiology, 307(3), H346-H352 (2014-06-08)
Unlike cardiac and skeletal muscle, little is known about vascular smooth muscle mitochondrial respiration. Therefore, the present study examined mitochondrial respiratory rates in smooth muscle of healthy human feed arteries and compared with that of healthy cardiac and skeletal muscles.
J P Rickard et al.
Reproduction (Cambridge, England), 148(5), 469-478 (2014-08-15)
Seminal plasma purportedly plays a critical role in reproduction, but epididymal spermatozoa are capable of fertilisation following deposition in the uterus, calling into question the biological requirement of this substance. Through a combination of direct observation of spermatozoa in utero
Barbara Steblaj et al.
Veterinary anaesthesia and analgesia, 41(6), 583-591 (2014-08-08)
To compare pulmonary function and gas exchange in ponies during maintenance of anaesthesia with isoflurane or by a total intravenous anaesthesia (TIVA) technique. Experimental, cross-over study. Six healthy ponies weighing mean 286 (range 233-388) ± SD 61 kg, age 13