1605497
USP
Ropivacain
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
(2S)-N-(2,6-Dimethylphenyl)-1-propyl-2-piperidincarboxamid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
ropivacaine
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
N1([C@@H](CCCC1)C(=O)Nc2c(cccc2C)C)CCC
InChI
1S/C17H26N2O/c1-4-11-19-12-6-5-10-15(19)17(20)18-16-13(2)8-7-9-14(16)3/h7-9,15H,4-6,10-12H2,1-3H3,(H,18,20)/t15-/m0/s1
InChIKey
ZKMNUMMKYBVTFN-HNNXBMFYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
STOT SE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Heart
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)