Wichtige Dokumente
PHR1070
Ethanol, wasserfrei
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
Ethanol, Ethylalkohol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1012772
Dampfdichte
1.59 (vs air)
Dampfdruck
44.6 mmHg ( 20 °C)
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Selbstzündungstemp.
683 °F
Expl.-Gr.
19 %, 60 °F
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.3600 (lit.)
bp
78 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−114 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChIKey
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Empfohlene Produkte
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
55.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
13 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?