Wichtige Dokumente
PHR1854
Candesartancilexetil
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
Candesartancilexetil, 2-Ethoxy-1-[[2′-(2H-tetrazol-5-yl)-[1,1′-biphenyl]-4-yl]methyl]-1H-benzimidazol-7-carbonsäure-1-[[(cyclohexyloxy)carbonyl]oxy]ethylester, TCV 116, TCY 116
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to Ph. Eur. Y0001388
traceable to USP 1087803
API-Familie
candesartan
Form
powder
Verpackung
pkg of 200 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical
SMILES String
CCOc1nc2cccc(C(=O)OC(C)OC(=O)OC3CCCCC3)c2n1Cc4ccc(cc4)-c5ccccc5-c6nnn[nH]6
InChI
1S/C33H34N6O6/c1-3-42-32-34-28-15-9-14-27(31(40)43-21(2)44-33(41)45-24-10-5-4-6-11-24)29(28)39(32)20-22-16-18-23(19-17-22)25-12-7-8-13-26(25)30-35-37-38-36-30/h7-9,12-19,21,24H,3-6,10-11,20H2,1-2H3,(H,35,36,37,38)
InChIKey
GHOSNRCGJFBJIB-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... AGTR1(185)
Allgemeine Beschreibung
Die pharmazeutischen Sekundärstandards zur Anwendung in der Qualitätskontrolle stellen für Pharmalabore und -hersteller eine praktische und kosteneffiziente Alternative zur Herstellung von internen Arbeitsstandards dar.
Candesartancilexetil ist ein Angiotensin-II-Rezeptorantagonist, der als Prodrug zur Behandlung von Hypertonie eingesetzt wird.
Anwendung
- Bestimmung von Candesartancilexetil in Tablettenformulierungen durch ein UV/Fluoreszenz-spektrophotometrisches Verfahren
- Untersuchung der Freisetzung von Candesartancilexetil in Tablettenform durch Umkehrphasen-Hochleistungsflüssigchromatographie (RP-HPLC)
- Gleichzeitige Schätzung von Candesartancilexetil und Hydrochlorthiazid in pharmazeutischen Zubereitungen mit Flüssigchromatographie in Kombination mit einem Photodiodenarray-Detektor (DAD) und einem Verdampfungs-Lichtstreudetektor (ELSD)
- Spektrofluorimetrische Bestimmung von vier Angiotensin-II-Rezeptorantagonisten(AIIRA’s) in Reinform und in pharmazeutischen Formulierungen
Biochem./physiol. Wirkung
Hinweis zur Analyse
Fußnote
Empfohlene Produkte
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Kidney,Blood
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)