Wichtige Dokumente
PHR1032
Hydrochlorthiazid
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
6-Chlor-3,4-dihydro-2H-1,2,4-benzothiadiazin-7-sulfonamid-1,1-dioxid, 6-Chlor-7-sulfamyl-3,4-dihydro-1,2,4-benzothiadiazin-1,1-dioxid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to BP 186
traceable to Ph. Eur. H1200000
traceable to USP 1314009
API-Familie
hydrochlorothiazide
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
NS(=O)(=O)c1cc2c(NCNS2(=O)=O)cc1Cl
InChI
1S/C7H8ClN3O4S2/c8-4-1-5-7(2-6(4)16(9,12)13)17(14,15)11-3-10-5/h1-2,10-11H,3H2,(H2,9,12,13)
InChIKey
JZUFKLXOESDKRF-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... SLC12A3(6559)
Allgemeine Beschreibung
Hydrochlorothiazide is an antihypertensive and a diuretic that is used for the control of hypertension.
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Empfohlene Produkte
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)