PHR2036
Candesartan Cilexetil Unreinheit E
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
(1RS)-1-[[(Cyclohexyloxy)-carbonyl]-oxy]-ethyl-2-ethoxy-1-[[2′-(1-ethyl-1H-tetrazol-5-yl)-biphenyl-4-yl]-methyl]-1H-benzimidazol-7-carboxylat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
API-Familie
candesartan
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 20 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[n]1(nnnc1c2c(cccc2)c3ccc(cc3)C[n]4c5c(nc4OCC)cccc5C(=O)OC(OC(=O)OC6CCCCC6)C)CC
InChI
1S/C35H38N6O6/c1-4-41-32(37-38-39-41)28-15-10-9-14-27(28)25-20-18-24(19-21-25)22-40-31-29(16-11-17-30(31)36-34(40)44-5-2)33(42)45-23(3)46-35(43)47-26-12-7-6-8-13-26/h9-11,14-21,23,26H,4-8,12-13,22H2,1-3H3
InChIKey
HKUZPIFWPFYKBZ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)