PHR1734
Ritonavir
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
Ritonavir, 1,3-Thiazol-5-ylmethyl-N-[(2S,3S,5S)-3-hydroxy-5-[[(2S)-3-methyl-2-[[methyl-[(2-propan-2-yl-1,3-thiazol-4-yl)-methyl]-carbamoyl]-amino]-butanoyl]-amino]-1,6-diphenylhexan-2-yl]-carbamat
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Agentur
BP
EP
USP
traceable to Ph. Eur. Y0000714
traceable to USP 1604803
Dampfdruck
<0.0000001 kPa ( 25 °C)
API-Familie
ritonavir
Form
powder
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 1 g
Lagerbedingungen
protect from light
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Farbe
white to tan
Löslichkeit
acetonitrile: slightly soluble
ethanol: freely soluble
methanol: freely soluble
methylene chloride: freely soluble
water: practically insoluble
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[s]1c(nc(c1)CN(C)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@H](C[C@H](O)[C@@H](NC(=O)OCc4[s]cnc4)Cc3ccccc3)Cc2ccccc2)C(C)C
InChI
1S/C37H48N6O5S2/c1-24(2)33(42-36(46)43(5)20-29-22-49-35(40-29)25(3)4)34(45)39-28(16-26-12-8-6-9-13-26)18-32(44)31(17-27-14-10-7-11-15-27)41-37(47)48-21-30-19-38-23-50-30/h6-15,19,22-25,28,31-33,44H,16-18,20-21H2,1-5H3,(H,39,45)(H,41,47)(H,42,46)/t28-,31-,32-,33-/m0/s1
InChIKey
NCDNCNXCDXHOMX-XGKFQTDJSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)