BP1210
Ritonavir
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonym(e):
1,3-Thiazol-5-ylmethyl-N-[(2S,3S,5S)-3-hydroxy-5-[[(2S)-3-methyl-2-[[methyl-[(2-propan-2-yl-1,3-thiazol-4-yl)-methyl]-carbamoyl]-amino]-butanoyl]-amino]-1,6-diphenylhexan-2-yl]-carbamat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
Qualitätsniveau
Agentur
BP
API-Familie
ritonavir
Form
solid
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Verpackung
pkg of 100 mg
Hersteller/Markenname
BP
Lagerbedingungen
dry at room temperature
Farbe
off-white
mp (Schmelzpunkt)
122-126 °C
Löslichkeit
ethanol: soluble
isopropanol: soluble
methanol: soluble
Dichte
1.239 g/cm3 at 20 °C
Anwendung(en)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[s]1c(nc(c1)CN(C)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@H](C[C@H](O)[C@@H](NC(=O)OCc4[s]cnc4)Cc3ccccc3)Cc2ccccc2)C(C)C
InChI
1S/C37H48N6O5S2/c1-24(2)33(42-36(46)43(5)20-29-22-49-35(40-29)25(3)4)34(45)39-28(16-26-12-8-6-9-13-26)18-32(44)31(17-27-14-10-7-11-15-27)41-37(47)48-21-30-19-38-23-50-30/h6-15,19,22-25,28,31-33,44H,16-18,20-21H2,1-5H3,(H,39,45)(H,41,47)(H,42,46)/t28-,31-,32-,33-/m0/s1
InChIKey
NCDNCNXCDXHOMX-XGKFQTDJSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Also used in monographs such as:
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)