Merck
750905
Sigma-Aldrich
Metalaxyl-(phenyl-13C6)
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13C6C9H21NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
285.29
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Assay
98% (CP)
Form
powder
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
mp (Schmelzpunkt)
69-73 °C
Massenverschiebung
M+6
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
COCC(=O)N(C(C)C(=O)OC)[13c]1[13c](C)[13cH][13cH][13cH][13c]1C
InChI
1S/C15H21NO4/c1-10-7-6-8-11(2)14(10)16(13(17)9-19-4)12(3)15(18)20-5/h6-8,12H,9H2,1-5H3/i6+1,7+1,8+1,10+1,11+1,14+1
InChIKey
ZQEIXNIJLIKNTD-HEYPXIGASA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
212.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
100 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)