Merck
N0590200
Nikotin-Ditartrat
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
(−)-Nikotin -hydrogen-tartrat (Salz), (−)-1-Methyl-2-(3-pyridyl)-pyrrolidin -(+)-bitartratsalz
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H14N2 · 2C4H6O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
462.41
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
nicotine
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
CN1CCC[C@H]1C2=CC=CN=C2.C
InChI
1S/C10H14N2.CH4/c1-12-7-3-5-10(12)9-4-2-6-11-8-9;/h2,4,6,8,10H,3,5,7H2,1H3;1H4/t10-;/m0./s1
InChIKey
RYYKFQGHMYGLEL-PPHPATTJSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Nicotine ditartrate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Biochem./physiol. Wirkung
Prototyp der Nikotinacetylcholinrezeptoragonisten; natürlich vorkommendes Isomer.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
289.8 °F
Flammpunkt (°C)
143.2 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Gabriel Quiroz et al.
Frontiers in pharmacology, 10, 1429-1429 (2019-12-19)
Brain nicotinic acetylcholine receptors (nAChRs), a heterogeneous family of pentameric acetylcholine-gated cation channels, have been suggested as molecular targets for the treatment of alcohol abuse and dependence. Here, we examined the effect of the competitive nAChR antagonist UFR2709 on the
José-Rubén García-Montes et al.
Molecular neurobiology, 56(6), 4037-4050 (2018-09-28)
L-DOPA is the main pharmacological therapy for Parkinson's disease. However, long-term exposure to L-DOPA induces involuntary movements termed dyskinesia. Clinical trials show that dyskinesia is attenuated by metabotropic glutamate receptor type 5 (mGluR5) antagonists. Further, the onset of dyskinesia is
Elizabeth B Rex et al.
SLAS discovery : advancing life sciences R & D, 22(2), 155-165 (2016-10-30)
Cellular signaling is in part regulated by the composition and subcellular localization of a series of protein interactions that collectively form a signaling complex. Using the α7 nicotinic acetylcholine receptor (α7nAChR) as a proof-of-concept target, we developed a platform to
Xueliang Shang et al.
Molecular neurobiology, 54(6), 4644-4658 (2016-07-14)
The aim of this study was to examine if nicotine was able to improve cognition deficits in a mouse model of chronic mild stress. Twenty-four male C57BL/6 mice were divided into three groups: control, stress, and stress with nicotine treatment.
Manal A Bakathir et al.
Saudi medical journal, 37(10), 1127-1135 (2016-09-22)
To investigate the effects of nicotine on orthodontic tooth movement and accompanying histological and immunohistochemical changes in rats. An experimental study conducted at King Abdulaziz University, Jeddah, Saudi Arabia between 2013 and 2014. Thirty-two rats randomly divided into 4 groups.