PHR3064
Nikotin-verwandte Verbindung G
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonym(e):
Anabasin, (S)-3-(Piperidin-2-yl)-pyridin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1463382
API-Familie
nicotine
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 50 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C10H14N2/c1-2-7-12-10(5-1)9-4-3-6-11-8-9/h3-4,6,8,10,12H,1-2,5,7H2/t10-/m0/s1
InChIKey
MTXSIJUGVMTTMU-JTQLQIEISA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
199.4 °F
Flammpunkt (°C)
93.00 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)