8.20877
(-)-Nicotine
for synthesis
Synonym(e):
3-(1-Methylpyrrolidin-2-yl)-pyridin, (S)-(-)-Nicotin
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
0.06 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
240 °C
Wirksamkeit
50 mg/kg LD50, oral (Rat)
50 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Expl.-Gr.
0.7-4 % (v/v)
pH-Wert
10.2 (20 °C, 8.1 g/L in H2O)
bp
248.8 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-79 °C
Übergangstemp.
flash point 111 °C
Dichte
1.01 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C10H14N2/c1-12-7-3-5-10(12)9-4-2-6-11-8-9/h2,4,6,8,10H,3,5,7H2,1H3/t10-/m0/s1
InChIKey
SNICXCGAKADSCV-JTQLQIEISA-N
Hinweis zur Analyse
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1.009 - 1.012
Enantiomerenreinheit: ≥ 99.0 % (a/a)
Identität (IR): entspricht
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
213.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
101 °C - closed cup