Merck
I0020000
Ibuprofen
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
α-Methyl-4-(isobutyl)-phenylessigsäure, (±)-2-(4-Isobutylphenyl)-propansäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H18O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
206.28
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
ibuprofen
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
CC(C)Cc1ccc(cc1)C(C)C(O)=O
InChI
1S/C13H18O2/c1-9(2)8-11-4-6-12(7-5-11)10(3)13(14)15/h4-7,9-10H,8H2,1-3H3,(H,14,15)
InChIKey
HEFNNWSXXWATRW-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Ibuprofen EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Biochem./physiol. Wirkung
Inhibitor von Cyclooxygenase (COX), welcher eine höhere Aktivität gegen COX-1 als gegen COX-2 zeigt.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
R O Day et al.
Clinical pharmacology and therapeutics, 43(5), 480-487 (1988-05-01)
The simultaneous disposition of the enantiomers of ibuprofen in synovial fluid and plasma was studied in eight patients with arthritis. Concentrations of the active S-enantiomer in synovial fluid exceeded those of the R-enantiomer at all times in all patients with
Bart Van Overmeire et al.
Lancet (London, England), 364(9449), 1945-1949 (2004-11-30)
Ibuprofen is used for treatment and prevention of patent ductus arteriosus in low-birthweight infants. Its effects on regional circulations differ from those of indometacin. Because prophylactic indometacin reduces the frequency of severe intraventricular haemorrhage and patent ductus arteriosus, we aimed
J B Whitlam et al.
Clinical pharmacology and therapeutics, 29(4), 487-492 (1981-04-01)
Free and total ibuprofen levels in serum and synovial fluid (SF) were determined in one male and 14 female arthritic patients (mean age 56 yr, range 19 to 77) after 400 mg three times daily for 2 days. Free drug
Sheena Derry et al.
The Cochrane database of systematic reviews, 10(10), CD007550-CD007550 (2013-10-24)
This review is an update of a previously published review in The Cochrane Database of Systematic Reviews Issue 3, 2009 on single dose oral dexibuprofen (S(+)-ibuprofen) for acute postoperative pain in adults.Dexibuprofen is a non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID) licensed for
Carl Llor et al.
BMJ (Clinical research ed.), 347, f5762-f5762 (2013-10-08)
To evaluate the efficacy of oral anti-inflammatory or antibiotic treatment compared with placebo in the resolution of cough in patients with uncomplicated acute bronchitis and discoloured sputum. Multicentre, parallel, single blinded placebo controlled, randomised clinical trial. Nine primary care centres