PHR1935
Ibuprofen-Unreinheit N
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
(2RS)-2-(4-Ethylphenyl)-propionsäure, (2RS)-2-(4-Ethylphenyl)-propansäure, 4-Ethyl-α-methylbenzolessigsäure, p-Ethyl-hydratropasäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
API-Familie
ibuprofen
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 20 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(=O)C(C)c1ccc(cc1)CC
InChI
1S/C11H14O2/c1-3-9-4-6-10(7-5-9)8(2)11(12)13/h4-8H,3H2,1-2H3,(H,12,13)
InChIKey
VGMCZELQCNPMQV-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)