PHR1933
Ibuprofen Impurity A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
(2RS)-2-[3-(2-Methylpropyl)phenyl]propanoic acid, (2RS)-2- [3-(2-METHYLPROPYL)PHENYL] PROPANOIC ACID
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
API-Familie
ibuprofen
Form
liquid
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 20 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C13H18O2/c1-9(2)7-11-5-4-6-12(8-11)10(3)13(14)15/h4-6,8-10H,7H2,1-3H3,(H,14,15)
InChIKey
SFVKLYXPBKITCE-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Empfohlene Produkte
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)