Wichtige Dokumente
D6518
Diethylentriaminpentaessigsäure
≥99% (titration)
Synonym(e):
(Carboxymethylimino)-bis-(ethylennitrilo)-tetraessigsäure, Bis-(2-aminoethyl)-amin-N,N,N′,N″,N″-pentaessigsäure, DETAPAC, DTPA, Komplexon™ V, Penta-(carboxymethyl)-diethylentriamin
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic (organic)
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (titration)
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
219-220 °C (lit.)
Löslichkeit
1 M HCl: 50 mg/mL, clear, colorless
Lagertemp.
room temp
SMILES String
OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CCN(CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C14H23N3O10/c18-10(19)5-15(1-3-16(6-11(20)21)7-12(22)23)2-4-17(8-13(24)25)9-14(26)27/h1-9H2,(H,18,19)(H,20,21)(H,22,23)(H,24,25)(H,26,27)
InChIKey
QPCDCPDFJACHGM-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- den Cofilin-Aktivitäts-Assay
- die Bestimmung der Spezifität von Superoxid in Herzen mit transversaler Aortenkonstriktion (TAC)
- Europium-Bead-basierten Detektions-Assays
- die Erkennung reduzierter (S- aktiv) oder irreversibel oxidierter (SO3H inaktiv) Tyrosin-Protein-Phosphatase vom Nicht-Rezeptor-Typ 6 (SHP-1) in Thymozyten
Angaben zur Herstellung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Inhalation
Zielorgane
Respiratory Tract
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
392.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
200 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?